Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00548007_s1
          See other CCDC166 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ccdc166
          Gene Name:
          coiled-coil domain containing 166
          Gene Aliases:
          2410075B13Rik
          Chromosome Location:
          Chr.15: 75979872 - 75982285 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00548007_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Ccdc166
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001163518.1 NP_001156990.1 1 642 55
          NM_146059.2 NP_666171.2 2 529 55
          GenBank mRNA AK019123.1 - 1 338 55
          AK137409.1 - 1 341 55
          AK171003.1 - 1 313 55
          BC024536.1 - 1 250 4988004 55
          BC047213.1 - 1 642 6395374 55

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1500001758.mm.1

          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the AK171003.1,BC024536.1 transcripts.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ccdc166

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261999 BC047213.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261999 AK019123.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261999 AK137409.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261999 AK171003.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261999 BC024536.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261999 BC047213.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261999 AK019123.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261999 AK137409.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261999 AK171003.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261999 BC024536.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2180909 BC047213.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2180909 AK019123.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2180909 AK137409.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2180909 AK171003.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2180909 BC024536.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 859119 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P122776 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261999 BC047213.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261999 AK019123.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261999 AK137409.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261999 AK171003.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261999 BC024536.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261999 BC047213.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261999 AK019123.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261999 AK137409.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261999 AK171003.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261999 BC024536.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2180909 BC047213.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2180909 AK019123.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2180909 AK137409.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2180909 AK171003.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2180909 BC024536.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345262 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345270 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345249 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345282 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345279 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345284 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345259 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345323 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345247 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345254 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345319 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345286 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345297 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345269 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345314 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345260 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345299 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345272 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345265 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345252 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345318 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345321 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345280 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345301 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345325 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345267 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345322 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345288 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345256 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345276 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345304 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345296 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345291 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345311 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345293 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345303 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30345274 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P122776 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261999 BC047213.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261999 AK019123.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261999 AK137409.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261999 AK171003.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261999 BC024536.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261999 BC047213.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261999 AK019123.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261999 AK137409.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261999 AK171003.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261999 BC024536.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127428 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P121850 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P122776 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429687 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429689 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429690 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429688 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1425147_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1425146_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1447687_PM_x_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10429686 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425146_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425147_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425146_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425147_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 223648_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 223648_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013290.mm.1 NM_001163518.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013290.mm.1 NM_001163518.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013290.mm.1 NM_146059.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013290.mm.1 NM_146059.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013290.mm.1 TC1500001758.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013291.mm.1 NM_001163518.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013291.mm.1 NM_001163518.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013291.mm.1 NM_146059.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013291.mm.1 NM_146059.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013291.mm.1 TC1500001758.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013285.mm.1 NM_001163518.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013285.mm.1 NM_001163518.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013285.mm.1 NM_146059.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013285.mm.1 NM_146059.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013285.mm.1 TC1500001758.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013289.mm.1 NM_001163518.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013289.mm.1 NM_001163518.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013289.mm.1 TC1500001758.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013287.mm.1 NM_001163518.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013287.mm.1 NM_001163518.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013287.mm.1 NM_146059.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013287.mm.1 NM_146059.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013287.mm.1 TC1500001758.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013288.mm.1 NM_001163518.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013288.mm.1 NM_001163518.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013288.mm.1 NM_146059.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013288.mm.1 NM_146059.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013288.mm.1 TC1500001758.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1425146_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1425147_at - -
          Mouse Expression Set 430 1425146_at - -
          Mouse Expression Set 430 1425147_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 138142_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166595_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 138142_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166595_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425147_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425146_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425147_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425146_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425146_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425146_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425147_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425147_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 563501 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3190280 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003190280 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2687918 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2687918 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl47054.1.393_82-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3190280 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl47054.1.393_82-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3190280 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2687918 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline