Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00548026_s1
          See other HPDL GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hpdl
          Gene Name:
          4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase-like
          Gene Aliases:
          A830048M07Rik, BC034099, Gloxd1
          Chromosome Location:
          Chr.4: 116819907 - 116821508 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00548026_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hpdl
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146256.3 NP_666368.1 1 834 78
          GenBank mRNA AK043902.1 - 1 815 78
          AK049217.1 - 1 814 78
          AK078929.1 - 1 835 78
          BC034099.1 - 1 649 4489103 78

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400003352.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hpdl

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxygenase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          aromatic amino acid family metabolic process
          oxidation-reduction process
          molecular_function
          4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase activity
          oxidoreductase activity
          oxidoreductase activity, acting on single donors with incorporation of molecular oxygen
          3-(2,3-dihydroxyphenyl)propionate 1,2-dioxygenase activity
          1,2-dihydroxynaphthalene dioxygenase activity
          1,2-dihydroxy-8-carboxynaphthalene dioxygenase activity
          1,2-dihydroxy-7-hydroxymethylnaphthalene dioxygenase activity
          1,2-dihydroxy-8-methylnaphthalene dioxygenase activity
          2,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,2-propanediol dioxygenase activity
          2,3-dihydroxy-2'-carboxybiphenyl 1,2-dioxygenase activity
          metal ion binding
          dioxygenase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23231146 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23231122 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23231147 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23231145 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23231117 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23231124 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23231119 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23231123 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P317214 BC034099.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P317214 AK078929.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P317214 AK043902.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P317214 AK049217.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P317214 NM_146256.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P317214 BC034099.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P317214 AK078929.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P317214 AK043902.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P317214 AK049217.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P317214 NM_146256.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P178932 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P317214 BC034099.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P317214 AK078929.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P317214 AK043902.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P317214 AK049217.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P317214 NM_146256.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P317214 BC034099.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P317214 AK078929.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P317214 AK043902.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P317214 AK049217.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P317214 NM_146256.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231115 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231125 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231142 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231128 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231124 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231108 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231135 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231149 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231118 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231107 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231126 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231129 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231140 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231123 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231113 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231109 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231127 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231153 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231151 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231120 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231147 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231121 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231139 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231144 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231133 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231131 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231137 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23231111 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P178932 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317214 BC034099.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317214 AK078929.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317214 AK043902.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317214 AK049217.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317214 NM_146256.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317214 BC034099.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317214 AK078929.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317214 AK043902.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317214 AK049217.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P317214 NM_146256.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127355 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P178932 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03420558 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04019974 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03420559 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04020000 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04019983 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03420562 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04020003 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03420560 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23231147 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23231122 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23231117 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23231146 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23231119 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23231124 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23231123 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23231145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231159 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231082 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231174 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231137 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231069 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231107 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231089 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23231151 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04019975 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03420563 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231161 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231107 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04019974 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03420562 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04019973 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04019999 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03465484 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03275858 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231171 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03275860 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231148 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231176 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231137 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231155 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03420558 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231133 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03291796 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03355887 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231168 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231174 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231139 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231172 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231152 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04019998 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231153 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04020003 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231169 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03719868 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04019996 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231147 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03245629 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03245625 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231144 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231167 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231126 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03244097 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231149 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231170 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231157 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231151 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03245626 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23231145 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04020001 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04019994 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10515382 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10515379 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10515380 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10515381 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1455120_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10515378 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455120_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455120_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 242642_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 242642_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400026814.mm.1 TC0400003352.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400026814.mm.1 NM_146256.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400026814.mm.1 NM_146256.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400026815.mm.1 TC0400003352.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400026815.mm.1 NM_146256.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400026815.mm.1 NM_146256.3 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1455120_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455120_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1455120_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1455120_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 510345 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3120609 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3120609 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003120609 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2678987 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2678987 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2525848 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl23947.1.22_246-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3120609 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl23947.1.22_246-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3120609 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2819603 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2819603 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl23947.1.22_246-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline