Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00548792_s1
          See other OLFR389 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr389
          Gene Name:
          olfactory receptor 389
          Gene Aliases:
          MOR135-6
          Chromosome Location:
          Chr.11: 73776387 - 73780589 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00548792_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr389
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_147009.3 NP_667220.2 3 1121 161

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100003176.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr389

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1970876 NM_147009.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1970876 NM_147009.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P215969 NM_147009.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917980 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917949 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918013 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917974 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917990 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918015 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917997 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917985 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918010 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917999 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918022 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918027 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917992 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918003 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917950 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917978 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918020 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917984 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918017 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918030 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917954 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917993 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918018 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917971 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918005 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918033 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917961 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917968 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917995 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918028 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917983 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917946 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917969 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917988 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917989 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918038 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917979 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918035 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917976 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917952 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917958 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917947 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918024 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918025 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917973 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917987 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917953 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918009 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917996 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27917981 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P215969 NM_147009.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P113920 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09171165 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09171160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918038 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27917934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918042 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917946 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917953 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917958 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917987 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917961 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917952 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917989 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917981 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917965 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917967 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917943 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917983 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917936 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09080753 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917971 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09304882 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09080778 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917975 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917947 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917978 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917935 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917993 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917999 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917988 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917954 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917996 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918003 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917949 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917950 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917973 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917968 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917942 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917976 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917995 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917985 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09067193 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917992 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27917990 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10388285 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10388284 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029355.mm.1 NM_147009.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029355.mm.1 NM_147009.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029355.mm.1 TC1100003176.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 591422 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5900438 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005900438 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1214044 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1214044 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0259011.1_232-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5900438 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0259011.1_232-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5900438 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1214044 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1214044 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0