Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00549104_m1
          See other B9D2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          B9d2
          Gene Name:
          B9 protein domain 2
          Gene Aliases:
          stumpy
          Chromosome Location:
          Chr.7: 25680734 - 25686562 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00549104_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: B9d2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172148.1 NP_742160.1 2 - 3 440 67
          GenBank mRNA AK141500.1 - 3 - 4 415 67
          AK146227.1 - 3 - 4 388 67
          BC028440.1 - 2 - 3 440 1265537 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700000423.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene B9d2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          structural protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell projection organization
          cilium assembly
          protein binding
          gamma-tubulin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25011292 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487228 NM_172148.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487228 AK141500.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487228 AK146227.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487228 BC028440.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487228 NM_172148.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487228 AK141500.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487228 AK146227.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P487228 BC028440.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 608800 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 679365 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 642060 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 194099 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 171565 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487228 NM_172148.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487228 AK141500.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487228 AK146227.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487228 BC028440.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487228 NM_172148.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487228 AK141500.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487228 AK146227.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P487228 BC028440.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25011296 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25011319 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25011301 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25011293 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25011305 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25011295 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25011318 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25011309 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25011300 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25011308 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25011307 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25011312 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25011304 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25011306 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25011311 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25011321 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25011316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25011297 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25011299 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06144104 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06144113 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487228 NM_172148.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487228 AK141500.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487228 AK146227.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487228 BC028440.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487228 NM_172148.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487228 AK141500.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487228 AK146227.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P487228 BC028440.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P126369 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P06144104 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06356028 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06356029 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05938765 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06163531 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25011292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25011269 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011305 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011285 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011319 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06519893 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011317 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011289 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011302 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011293 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011298 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011297 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05938763 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06348782 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011312 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011280 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011309 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011296 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011284 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011286 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011281 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06084927 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011299 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011307 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011313 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05938774 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06008503 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011283 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011316 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06348795 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011311 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011287 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25011306 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551184 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551183 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551182 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1427947_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10551181 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427947_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427947_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 232987_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 232987_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003307.mm.1 TC0700000423.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003307.mm.1 NM_172148.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003307.mm.1 NM_172148.1 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1427947_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427947_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171557_PM_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171557_i_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427947_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427947_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427947_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427947_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 392457 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 450047 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 450047 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000450047 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2760226 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2760226 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl32922.5.1_20-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 450047 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl32922.5.1_20-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 450047 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2760226 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2760226 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl32922.5.1_20-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline