Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00549797_m1
          See other D730001G18RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          D730001G18Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA D730001G18 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 74770908 - 74778859 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00549797_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: D730001G18Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_027837.1 1 - 2 78 61
          GenBank mRNA AK021322.1 - 1 - 2 79 61
          AK037167.1 - 1 - 2 79 61

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1500001719.mm.1

          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the AK037167.1 transcripts.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 604109 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 949972 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 230536 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 891863 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 65103 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P222664 AK037167.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P222664 BC055822.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P222664 NR_027836.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P222664 NR_027837.1 mouse_transcriptome
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339572 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339569 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12155468 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339588 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339565 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339575 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339558 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339579 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339555 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339586 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339603 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339563 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12397378 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12155477 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12397384 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339584 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339596 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339571 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339578 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12286097 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12155474 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12155459 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339574 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339585 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12155436 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12155444 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339614 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339605 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339590 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12155446 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339609 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339570 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339591 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12155467 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12286079 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339557 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30339568 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429527 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429525 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429526 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1431171_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10429524 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431171_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431171_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 78725_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 78725_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500012977.mm.1 NR_027836.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500012977.mm.1 NR_027836.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500012977.mm.1 NR_027837.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500012977.mm.1 NR_027837.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500012977.mm.1 TC1500001719.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500012975.mm.1 NR_027836.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500012975.mm.1 NR_027836.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500012975.mm.1 NR_027837.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500012975.mm.1 NR_027837.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500012975.mm.1 TC1500001719.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1431171_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431171_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 134334_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 134334_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431171_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431171_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 668657 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3990528 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2694552 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2694552 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2694552 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2694552 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline