Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00551058_m1
          See other LRRC72 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lrrc72
          Gene Name:
          leucine rich repeat containing 72
          Gene Aliases:
          1700108M19Rik, 4933421E18Rik
          Chromosome Location:
          Chr.12: 36208345 - 36256396 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00551058_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Lrrc72
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_027699.2 NP_081975.1 3 - 4 276 81
          GenBank mRNA AK007140.1 - 3 - 4 277 81
          BC107290.1 - 2 - 3 182 40053043 81
          BC107291.1 - 2 - 3 182 40053045 81

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1200001646.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lrrc72

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P511418 NM_027699.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P511418 AK007140.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P511418 NM_027699.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P511418 AK007140.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P120693 NM_001177877.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P120693 AK016859.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 114349 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 371863 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 878729 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 141386 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 802803 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 86596 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P102361 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P133815 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P511418 NM_027699.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P511418 AK007140.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P511418 NM_027699.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P511418 AK007140.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P120693 NM_001177877.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P120693 AK016859.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P102361 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07588513 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07588560 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P133815 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P511418 NM_027699.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P511418 AK007140.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P511418 NM_027699.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P511418 AK007140.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120693 NM_001177877.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120693 AK016859.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120584 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P133815 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P102361 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P07588562 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10344964 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09994685 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10344968 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10344965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28357087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28357068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28357054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28357082 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28357072 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28357078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28357065 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28357083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28357084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28357086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28357074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28357055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28357063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28357050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28357049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28357061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28357060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28357057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28357081 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357379 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P10011537 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357360 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357317 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09763515 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357372 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357329 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357300 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357233 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357343 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357386 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357084 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357382 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357296 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357229 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357362 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357369 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357236 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357082 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357364 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357375 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357352 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357237 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P10335589 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357081 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357235 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357065 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357342 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357061 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357063 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357286 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357282 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357226 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357060 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357301 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357076 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357374 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357361 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357355 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357288 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357383 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09764449 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357294 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357284 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357285 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P10395118 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357298 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P10011550 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357324 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357225 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357306 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357318 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09967475 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357373 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357292 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357078 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357331 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P10078227 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357066 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357349 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357385 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P10078228 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357339 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357310 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357322 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P10118958 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357227 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357276 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357087 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09764446 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357271 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357313 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357269 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357072 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357086 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357377 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357357 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357358 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357070 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357365 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357319 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357299 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357336 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09764453 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357057 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357240 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357332 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357380 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357280 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P10395119 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357316 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357290 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357308 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357338 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357353 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357274 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P10307814 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357073 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09764454 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357328 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357272 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357311 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357267 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357341 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357074 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357323 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357334 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357277 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P28357346 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10400049 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10400047 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10400050 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10400046 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10400051 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10400048 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1431649_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1432527_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10400045 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431649_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431649_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432527_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1432527_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 71156_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 71156_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200011451.mm.1 NM_001177877.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200011451.mm.1 NM_001177877.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200011451.mm.1 NM_027699.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200011451.mm.1 NM_027699.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200011451.mm.1 TC1200001646.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200011453.mm.1 NM_001177877.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200011453.mm.1 NM_001177877.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200011453.mm.1 NM_027699.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200011453.mm.1 NM_027699.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200011453.mm.1 TC1200001646.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200011455.mm.1 NM_001177877.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200011455.mm.1 NM_001177877.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200011455.mm.1 NM_027699.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200011455.mm.1 NM_027699.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200011455.mm.1 TC1200001646.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200011454.mm.1 NM_001177877.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200011454.mm.1 NM_001177877.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200011454.mm.1 NM_027699.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200011454.mm.1 NM_027699.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200011454.mm.1 TC1200001646.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200011457.mm.1 NM_027699.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200011457.mm.1 NM_027699.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200011457.mm.1 TC1200001646.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1431649_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431649_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1432527_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431649_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1432527_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1431649_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2810242 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 104070537 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002810242 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2724220 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2724220 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1258520 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl42527.10.1_187-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2810242 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 104070537 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl42527.10.1_187-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2810242 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 104070537 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2724220 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1258520 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2724220 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline