Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00553802_m1
          See other NAPRT GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Naprt
          Gene Name:
          nicotinate phosphoribosyltransferase
          Gene Aliases:
          9130210N20Rik, Naprt1
          Chromosome Location:
          Chr.15: 75890964 - 75894481 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00553802_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Naprt
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172607.3 NP_766195.2 5 - 6 919 96
          GenBank mRNA AK033661.1 - 5 - 6 922 96
          AK049157.1 - 5 - 6 668 96
          AK159127.1 - 5 - 6 718 96
          AK170518.1 - 5 - 6 718 96
          AY214331.1 - 5 - 6 922 96
          BC058800.1 - 5 - 6 689 6476979 96

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1500001749.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Naprt

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          glycosyltransferase transferase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to oxidative stress
          NAD biosynthetic process
          nicotinate nucleotide salvage
          pyridine nucleotide biosynthetic process
          nicotinate-nucleotide diphosphorylase (carboxylating) activity
          nicotinate phosphoribosyltransferase activity
          transferase activity
          ligase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30344674 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30344675 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30344754 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30344753 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30344677 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30344755 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30344756 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P414115 BC058800.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P414115 AK159127.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P414115 AK170518.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P414115 AY214331.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P414115 NM_172607.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P414115 BC058800.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P414115 AK159127.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P414115 AK170518.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P414115 AY214331.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P414115 NM_172607.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 776759 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 462765 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 147047 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P147934 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P414115 BC058800.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P414115 AK159127.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P414115 AK170518.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P414115 AY214331.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P414115 NM_172607.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P414115 BC058800.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P414115 AK159127.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P414115 AK170518.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P414115 AY214331.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P414115 NM_172607.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344734 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344746 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344752 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344750 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344743 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344739 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344759 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344749 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344745 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344760 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344736 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344757 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344741 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344738 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344748 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344754 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30344747 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P147934 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P414115 BC058800.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P414115 AK159127.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P414115 AK170518.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P414115 AY214331.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P414115 NM_172607.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P414115 BC058800.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P414115 AK159127.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P414115 AK170518.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P414115 AY214331.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P414115 NM_172607.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P123699 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108464 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P147934 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12051090 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12051102 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12051105 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30344756 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30344677 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30344755 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30344753 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30344674 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30344754 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30344675 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344683 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344681 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344709 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344702 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344670 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344716 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344674 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344678 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344684 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344698 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344694 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30344689 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344743 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344726 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344697 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344745 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344731 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12404421 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344674 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11904652 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344677 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344738 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344700 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344719 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344695 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344736 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344746 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344698 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344715 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12404411 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344754 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12404433 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344673 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11904660 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344712 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344758 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344714 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344722 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11904678 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344739 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11904666 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12404426 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12090722 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344741 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344752 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11904649 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344687 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11904669 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344721 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344684 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344694 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344729 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344747 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12404417 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344720 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344670 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344678 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344683 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344704 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344690 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344668 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344728 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344734 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12051094 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12051098 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30344699 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429650 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429651 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429647 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429649 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429648 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429645 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429654 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429652 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429655 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429656 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429642 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429644 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429646 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10429653 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1454748_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10429641 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454748_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1454748_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 223646_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 223646_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013200.mm.1 NM_172607.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013200.mm.1 NM_172607.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500013200.mm.1 TC1500001749.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1454748_at - -
          Mouse Expression Set 430 1454748_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1454748_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1454748_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 569125 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 730463 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1050500 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 730463 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1050500 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001050500 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000730463 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1225191 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1223102 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1223102 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1225191 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0002480.1_38-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl47060.10.1_13-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1050500 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 730463 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl47060.10.1_13-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0002480.1_38-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1050500 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 730463 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1223102 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1225191 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2799590 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1223102 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2799590 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1225191 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl47060.10.1_13-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline