Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00554233_m1
          See other D2WSU81E GE Assays ›
          Gene Symbol:
          D2Wsu81e
          Gene Name:
          DNA segment, Chr 2, Wayne State University 81, expressed
          Gene Aliases:
          9930028P05, AL033358
          Chromosome Location:
          Chr.2: 30173447 - 30178495 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00554233_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가 4,430.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          4430.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: D2Wsu81e
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172660.4 NP_766248.3 11 - 12 1098 56
          GenBank mRNA AK036945.1 - 9 - 10 1392 56
          AK044983.1 - 9 - 10 1692 56
          AK046148.1 - 10 - 11 1293 56
          AK147162.1 - 11 - 12 1088 56
          BC078441.1 - 8 - 9 1680 5686308 56

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200003264.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene D2Wsu81e

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          methyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell cycle
          biological_process
          methylation
          cell division
          rRNA (adenine-N6,N6-)-dimethyltransferase activity
          protein C-terminal carboxyl O-methyltransferase activity
          tRNA (guanine-N2-)-methyltransferase activity
          methyltransferase activity
          C-methyltransferase activity
          N-methyltransferase activity
          O-methyltransferase activity
          S-methyltransferase activity
          RNA methyltransferase activity
          mRNA methyltransferase activity
          tRNA methyltransferase activity
          protein methyltransferase activity
          2-polyprenyl-6-methoxy-1,4-benzoquinone methyltransferase activity
          rRNA methyltransferase activity
          rRNA (uridine-2'-O-)-methyltransferase activity
          rRNA (adenine-N6-)-methyltransferase activity
          DNA-methyltransferase activity
          tRNA (guanine-N1-)-methyltransferase activity
          rRNA (cytosine-C5-)-methyltransferase activity
          selenocysteine methyltransferase activity
          arginine N-methyltransferase activity
          protein-arginine N-methyltransferase activity
          lysine N-methyltransferase activity
          protein-lysine N-methyltransferase activity
          tRNA (uracil) methyltransferase activity
          tRNA (guanine) methyltransferase activity
          tRNA (adenine) methyltransferase activity
          tRNA (cytosine) methyltransferase activity
          tRNA (cytosine-5-)-methyltransferase activity
          tRNA (adenine-N1-)-methyltransferase activity
          rRNA (adenine) methyltransferase activity
          rRNA (cytosine) methyltransferase activity
          rRNA (guanine) methyltransferase activity
          rRNA (uridine) methyltransferase activity
          transferase activity
          protein C-terminal leucine carboxyl O-methyltransferase activity
          1-phenanthrol methyltransferase activity
          protein-arginine N5-methyltransferase activity
          methylarsonite methyltransferase activity
          dimethylarsinite methyltransferase activity
          4,5-dihydroxybenzo(a)pyrene methyltransferase activity
          1-hydroxypyrene methyltransferase activity
          1-hydroxy-6-methoxypyrene methyltransferase activity
          demethylmenaquinone methyltransferase activity
          cobalt-precorrin-6B C5-methyltransferase activity
          cobalt-precorrin-7 C15-methyltransferase activity
          cobalt-precorrin-5B C1-methyltransferase activity
          cobalt-precorrin-3 C17-methyltransferase activity
          dimethylamine methyltransferase activity
          hydroxyneurosporene-O-methyltransferase activity
          tRNA (adenine-57, 58-N(1)-) methyltransferase activity
          methylamine-specific methylcobalamin:coenzyme M methyltransferase activity
          trimethylamine methyltransferase activity
          methanol-specific methylcobalamin:coenzyme M methyltransferase activity
          monomethylamine methyltransferase activity
          poly(A) RNA binding
          P-methyltransferase activity
          Se-methyltransferase activity
          2-phytyl-1,4-naphthoquinone methyltransferase activity
          tRNA (uracil-2'-O-)-methyltransferase activity
          tRNA (cytosine-2'-O-)-methyltransferase activity
          phosphomethylethanolamine N-methyltransferase activity
          tRNA (cytosine-3-)-methyltransferase activity
          rRNA (cytosine-2'-O-)-methyltransferase activity
          rRNA (cytosine-N4-)-methyltransferase activity
          trihydroxyferuloyl spermidine O-methyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21101777 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21101779 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21101780 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21101781 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2082439 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 946926 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 548426 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P143821 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2082439 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101792 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101758 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101772 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101767 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101759 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101765 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101774 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101795 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101797 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101769 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101760 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101782 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101777 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101787 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101773 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101789 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101794 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101770 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101785 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101780 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101786 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101764 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101776 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21101762 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P143821 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P281663 BC030177.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P281663 NM_007931.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P281663 AB012108.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P281663 AK144459.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P118284 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P143821 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01563290 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01179903 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01563289 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01179909 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01179906 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01179898 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01179891 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01179899 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21101777 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21101779 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21101781 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21101780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101702 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21101726 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01179898 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21101767 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01353266 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21101748 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21101787 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01179909 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21101746 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21101782 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21101784 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01313004 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21101789 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21101757 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21101755 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02178045 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21101792 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21101783 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21101794 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21101763 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01740378 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21101765 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21101776 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21101747 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02044579 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02178407 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01179902 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02178406 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21101777 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21101770 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21101785 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21101772 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21101797 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01220907 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01467283 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01179906 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10470953 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10481421 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10481429 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10481428 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10481426 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10481431 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10481430 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10481424 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10481433 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10481422 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10481423 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10481427 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10481432 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10481425 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10481434 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1434119_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1455004_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10481420 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10470950 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434119_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455004_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434119_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455004_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 227695_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 227695_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200027544.mm.1 NM_172660.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200027544.mm.1 NM_172660.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200027544.mm.1 TC0200003264.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1434119_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1434119_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455004_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455004_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100054_PM_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 162033_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 162033_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 100054_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1434119_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1434119_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1434119_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1434119_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1455004_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1455004_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 460735 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 460735 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000460735 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl19476.9.1_2-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 460735 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl19476.9.1_2-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 460735 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1230557 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0