Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00554917_m1
          See other AP5Z1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ap5z1
          Gene Name:
          adaptor-related protein complex 5, zeta 1 subunit
          Gene Aliases:
          C330006K01Rik
          Chromosome Location:
          Chr.5: 142463205 - 142478716 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00554917_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ap5z1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172725.2 NP_766313.2 9 - 10 1292 59
          GenBank mRNA AK040924.1 - 7 - 8 844 59
          AK082759.1 - 1 - 2 119 59
          AK146431.1 - 9 - 10 1170 59
          AK152402.1 - 9 - 10 1170 59
          BC057548.1 - 9 - 10 1147 59
          BC144755.1 - 7 - 8 823 59

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500001716.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ap5z1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          double-strand break repair via homologous recombination
          DNA repair
          transport
          cellular response to DNA damage stimulus
          protein transport
          endosomal transport
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24151769 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24151770 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24151772 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24151771 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1987364 BC144755.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1987364 AK129135.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1987364 BC057548.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1987364 AK040924.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1987364 NM_172725.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1955857 BC144755.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1955857 AK040924.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1955857 NM_172725.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118779 AK040924.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118779 NM_172725.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118779 AK040924.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P118779 NM_172725.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 519130 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 939633 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 471750 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 728555 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 797480 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 826554 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 109165 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 127449 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 148316 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P109743 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P115449 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1987364 BC144755.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1987364 AK129135.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1987364 BC057548.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1987364 AK040924.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1987364 NM_172725.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1955857 BC144755.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1955857 AK040924.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1955857 NM_172725.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118779 AK040924.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118779 NM_172725.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118779 AK040924.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P118779 NM_172725.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24151778 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24151764 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24151763 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24151779 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24151788 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24151785 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24151780 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24151776 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24151790 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24151782 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24151767 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24151784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24151777 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24151786 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24151771 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24151762 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P109743 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P115449 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P479377 BC144755.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P479377 AK129135.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P479377 BC057548.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P479377 AK146431.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P479377 AK152402.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P118779 AK040924.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P118779 NM_172725.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P118779 AK040924.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P118779 NM_172725.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P320445 AK129135.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P320445 AK153787.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P140279 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P107262 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P115449 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P109743 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04146856 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04146461 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04146849 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04146852 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24151769 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24151772 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24151771 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24151770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151786 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151844 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151851 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24151853 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151802 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151816 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151790 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151817 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04929754 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151837 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151786 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151796 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151834 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151767 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151791 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151822 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04146852 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151785 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151788 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151826 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04634165 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151845 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151784 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151814 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151782 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151808 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151850 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151851 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151818 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04119347 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151823 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04241331 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151820 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151824 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151777 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04146462 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151803 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04146849 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151805 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04146848 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151828 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151812 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151763 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04793885 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151835 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151810 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151768 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151779 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04353507 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04353512 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04634160 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151794 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04809810 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04285528 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151813 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04793882 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151853 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04119350 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24151848 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10527124 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10527116 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10527120 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10527117 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10527118 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10527123 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10527130 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10527132 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10527131 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10527126 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10527122 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10527127 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10527121 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10527128 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10527125 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10527129 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10527119 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1442577_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1435503_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10527115 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456562_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435503_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435503_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1442577_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1442577_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1456562_PM_x_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 231855_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 231855_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500015748.mm.1 NM_172725.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500015748.mm.1 NM_172725.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500015748.mm.1 TC0500001716.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1456562_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1433840_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1442577_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435503_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1456562_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1433841_at - -
          Mouse Expression Set 430 1433841_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435503_at - -
          Mouse Expression Set 430 1442577_at - -
          Mouse Expression Set 430 1433840_PM_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 138527_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 138527_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435503_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1442577_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1442577_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1435503_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 511573 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6100358 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6100358 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006100358 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2752206 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2752206 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0231855.15_16-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6100358 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0231855.15_16-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6100358 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2752206 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2752206 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0231855.15_16-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline