Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00555011_m1
          See other ZFP954 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp954
          Gene Name:
          zinc finger protein 954
          Gene Aliases:
          5730403M16Rik, 8030437F07, AA123315
          Chromosome Location:
          Chr.7: 7114683 - 7121476 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00555011_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp954
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172738.3 NP_766326.2 3 - 4 427 69
          GenBank mRNA AK033116.1 - 3 - 4 404 69
          BC055688.1 - 3 - 4 396 6402770 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700002221.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfp954

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24958145 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24958147 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24958144 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P294778 BC055688.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P294778 NM_172738.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P294778 AK033116.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P294778 BC055688.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P294778 NM_172738.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P294778 AK033116.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2072955 BC055688.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2072955 NM_172738.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2072955 AK033116.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 606489 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 628262 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 567518 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 529756 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 89862 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P106107 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2072955 BC055688.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2072955 NM_172738.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2072955 AK033116.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P294778 BC055688.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P294778 NM_172738.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P294778 AK033116.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P294778 BC055688.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P294778 NM_172738.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P294778 AK033116.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P294778 BC055688.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P294778 NM_172738.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P294778 AK033116.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P294778 BC055688.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P294778 NM_172738.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P294778 AK033116.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24958159 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24958166 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24958156 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24958163 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24958174 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24958154 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24958140 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24958160 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24958175 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24958143 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24958151 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24958161 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24958171 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24958150 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24958165 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24958173 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24958164 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24958158 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24958148 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24958145 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24958177 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24958172 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24958169 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P106107 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P294778 BC055688.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P294778 NM_172738.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P294778 AK033116.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P294778 BC055688.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P294778 NM_172738.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P294778 AK033116.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P119432 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P106107 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06597637 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06574668 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06597638 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06329326 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06574672 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06574671 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24958144 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24958145 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24958147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958081 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958096 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958119 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958072 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958065 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958082 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958109 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24958090 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958156 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05887511 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06612359 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958089 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958131 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958152 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958058 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958093 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06281117 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958140 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05998524 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958090 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958167 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958166 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958101 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958129 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958150 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06281108 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958164 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06574671 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06571303 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958177 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05929617 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958088 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958160 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06612363 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05929613 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958138 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05887507 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05929618 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958097 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958121 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958148 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958183 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958094 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958068 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958147 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958158 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958108 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958096 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958099 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06612365 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06555216 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958103 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958173 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958151 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958154 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958165 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958163 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06326621 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958072 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958145 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958124 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06597638 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958111 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958117 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958065 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958169 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958175 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958055 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24958161 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559824 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559822 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559823 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10559821 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1434343_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10559820 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434343_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1434343_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 232853_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 232853_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020167.mm.1 TC0700002221.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020167.mm.1 NM_172738.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020167.mm.1 NM_172738.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020165.mm.1 TC0700002221.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020165.mm.1 NM_172738.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020165.mm.1 NM_172738.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020168.mm.1 TC0700002221.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020168.mm.1 NM_172738.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020168.mm.1 NM_172738.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020169.mm.1 TC0700002221.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020169.mm.1 NM_172738.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020169.mm.1 NM_172738.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020166.mm.1 TC0700002221.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020166.mm.1 NM_172738.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700020166.mm.1 NM_172738.3 Refseq
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1434343_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1434343_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 369937 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2100722 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002100722 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1253434 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1253434 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl31768.5_180-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2100722 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl31768.5_180-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2100722 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1253434 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1253434 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline