Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00555045_m1
          See other 4931406P16RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4931406P16Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4931406P16 gene
          Gene Aliases:
          AA553327, mKIAA0355
          Chromosome Location:
          Chr.7: 34236707 - 34313575 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00555045_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4931406P16Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172741.2 NP_766329.1 2 - 3 1109 80
          GenBank mRNA AK076994.1 - 2 - 3 1110 80
          AK129125.1 - 1 - 2 87 80
          AK170198.1 - 3 - 4 325 80
          BC060233.1 - 2 - 3 910 6852905 80

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700002830.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 4931406P16Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2098210 AK087850.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2098210 BC060233.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2098210 NM_172741.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2098210 AK076994.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_65_P18951 AK134699.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 686256 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 84962 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 386748 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 17912 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 449413 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 767833 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 930499 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 912633 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 818567 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 779686 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 70265 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 421014 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 366379 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 26429 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 417511 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 737144 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 143429 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 142178 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 747361 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 877928 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 917323 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 133481 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 732641 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 38958 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 22892 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 749294 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 626655 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 538248 AK086407.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 576944 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 499951 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 894599 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 237464 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 126107 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 107657 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 101618 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 108280 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 53759 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2098210 AK087850.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2098210 BC060233.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2098210 NM_172741.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2098210 AK076994.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_65_P18951 AK134699.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P326187 AK087850.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P326187 BC060233.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P326187 NM_172741.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P326187 AK076994.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P326187 AK129125.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P113217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25042802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25042803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25042816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25042804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25042812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25042811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25042806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25042814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25042808 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10562378 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10562375 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10562369 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10562381 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10562379 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10562377 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10562371 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10562380 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10562372 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10562376 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10562374 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10562370 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10562373 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1433994_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1438798_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1433993_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10562368 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1433993_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438798_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1433993_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1433994_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438798_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1458283_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1433994_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1458283_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 233103_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 233103_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700025321.mm.1 NM_172741.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700025321.mm.1 NM_172741.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700025321.mm.1 TC0700002830.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700025322.mm.1 NM_172741.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700025322.mm.1 NM_172741.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700025322.mm.1 TC0700002830.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1433993_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1438798_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1438798_at - -
          Mouse Expression Set 430 1433994_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1433993_at - -
          Mouse Expression Set 430 1433994_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1438798_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1433994_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1433993_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1433994_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1433993_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1438798_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 429445 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6590170 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6590170 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006590170 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2601441 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2601441 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl31483.18_189-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6590170 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl31483.18_189-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6590170 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2601441 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2601441 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl31483.18_189-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline