Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00555620_m1
          See other SLFN9 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slfn9
          Gene Name:
          schlafen 9
          Gene Aliases:
          9830137M10Rik
          Chromosome Location:
          Chr.11: 82978382 - 82992233 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00555620_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slfn9
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172796.2 NP_766384.2 3 - 4 1450 133
          GenBank mRNA AK036579.1 - 3 - 4 1451 133
          AK050355.1 - 3 - 4 1404 133
          AY217035.1 - 2 - 3 918 133
          AY261800.1 - 3 - 4 1358 133
          AY261801.1 - 3 - 4 1340 133

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100003379.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slfn9

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2110537 AK036579.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2110537 AY217035.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2110537 NM_172796.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2117649 AK036579.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2117649 AY217035.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2117649 NM_172796.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 749255 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 592097 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 644542 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 495732 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 73538 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P131892 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2110537 AK036579.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2110537 AY217035.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2110537 NM_172796.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2117649 AK036579.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2117649 AY217035.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2117649 NM_172796.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27969514 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27969515 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27969538 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27969533 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27969536 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27969528 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27969530 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27969541 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07419888 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02379029 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P131892 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P504988 AY261799.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P504988 AY261800.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P504988 AK036579.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P504988 AY217035.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P504988 NM_172796.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P137235 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P131892 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09068053 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09104779 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09104777 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09104785 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09104773 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09104769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27969504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27969417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27969530 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27969494 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27969429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27969529 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27969425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27969443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27969414 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27969495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27969484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27969427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27969532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27969428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27969511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27969536 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969515 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969495 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969496 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969435 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09327051 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09415608 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969504 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969532 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969425 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969429 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969511 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969427 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969530 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969422 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09671978 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969479 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09327048 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969543 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969536 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09415619 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969541 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969529 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969509 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969501 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969484 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09547575 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969423 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969473 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969538 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969510 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27969486 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09111353 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10389139 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10389135 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10389141 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10389137 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10389140 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10389142 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10389136 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10389138 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1458803_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436472_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10389134 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436472_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1458803_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436472_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1458803_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 237886_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 237886_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100030999.mm.1 NM_172796.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100030999.mm.1 NM_172796.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100030999.mm.1 TC1100003379.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100030998.mm.1 NM_172796.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100030998.mm.1 NM_172796.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100030998.mm.1 TC1100003379.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100030995.mm.1 NM_172796.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100030995.mm.1 NM_172796.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100030995.mm.1 TC1100003379.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100031003.mm.1 NM_172796.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100031003.mm.1 NM_172796.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100031003.mm.1 TC1100003379.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100031000.mm.1 NM_172796.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100031000.mm.1 NM_172796.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100031000.mm.1 TC1100003379.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100030996.mm.1 NM_172796.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100030996.mm.1 NM_172796.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100030996.mm.1 TC1100003379.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1436472_at - -
          Mouse Expression Set 430 1458803_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436472_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1458803_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 130071_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 130071_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436472_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1458803_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436472_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1458803_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6900440 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 610722 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 102260278 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3140519 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6900440 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 610722 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006900440 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000610722 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003140519 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2688948 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1230889 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2688948 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1230889 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1249005 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00237886.1_2-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0237886.1_332-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_27370179-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00237886.1_64-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6900440 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 102260278 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3140519 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 610722 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00237886.1_2-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0237886.1_332-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00237886.1_64-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3140519 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 102260278 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 610722 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6900440 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2688948 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1249005 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1249005 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2609979 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2688948 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline