Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00555688_m1
          See other SYT16 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Syt16
          Gene Name:
          synaptotagmin XVI
          Gene Aliases:
          6430703N11, Strep14, Syt14l, syt14r
          Chromosome Location:
          Chr.12: 73997608 - 74267916 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00555688_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Syt16
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172804.2 NP_766392.2 5 - 6 1237 57
          GenBank mRNA AB102950.1 - 4 - 5 1569 57
          AK032606.1 - 6 - 7 2016 57
          AK137129.1 - 5 - 6 1245 57
          BC056932.1 - 4 - 5 1347 5708126 57

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1200000657.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Syt16

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          exocytosis
          biological_process
          synaptic vesicle exocytosis
          calcium ion binding
          protein binding
          phospholipid binding
          calcium-dependent phospholipid binding
          syntaxin binding
          clathrin binding
          protein homodimerization activity
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004530.mm.1 NM_172804.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004530.mm.1 NM_172804.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004530.mm.1 TC1200000657.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004533.mm.1 TC1200000657.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004534.mm.1 NM_172804.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004534.mm.1 NM_172804.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004534.mm.1 TC1200000657.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004535.mm.1 NM_172804.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004535.mm.1 NM_172804.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004535.mm.1 TC1200000657.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004536.mm.1 NM_172804.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004536.mm.1 NM_172804.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004536.mm.1 TC1200000657.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004537.mm.1 NM_172804.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004537.mm.1 NM_172804.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004537.mm.1 TC1200000657.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004538.mm.1 NM_172804.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004538.mm.1 NM_172804.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004538.mm.1 TC1200000657.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004531.mm.1 NM_172804.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004531.mm.1 NM_172804.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200004531.mm.1 TC1200000657.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 604956 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline