Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00555936_m1
          See other E230025N22RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          E230025N22Rik
          Gene Name:
          Riken cDNA E230025N22 gene
          Gene Aliases:
          EG240216
          Chromosome Location:
          Chr.18: 36683078 - 36696091 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00555936_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: E230025N22Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172831.2 NP_766419.2 6 - 7 631 82
          GenBank mRNA AK087618.1 - 6 - 7 635 82

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1800001196.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene E230025N22Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2083297 NM_172831.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2083297 AK087618.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2083297 BB551085.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2126855 NM_172831.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2126855 AK087618.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2126855 BB551085.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 336989 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 141574 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 641799 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 386434 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 287716 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 441224 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 135093 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P141439 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P118986 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2126855 NM_172831.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2126855 AK087618.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2126855 BB551085.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2083297 NM_172831.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2083297 AK087618.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2083297 BB551085.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31625299 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31625364 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31625368 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31625367 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31625362 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31625363 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31625375 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31625372 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31625374 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31625376 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31625381 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31625378 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31625382 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31625359 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31625356 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31625370 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P118986 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P141439 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03451133 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P105822 NM_172831.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P105822 AK087618.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P105822 BB551085.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P102175 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P141439 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P118986 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13918482 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13918485 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13636994 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13636983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625261 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625381 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625226 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625253 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31625377 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625386 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625299 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625341 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13788289 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625345 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625355 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625372 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625340 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625353 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13636984 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625375 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625329 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625357 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625363 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13604809 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625384 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13918482 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625359 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13904387 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625301 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13659189 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13609505 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625336 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625351 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13636994 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625381 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625327 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625387 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625347 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625312 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13869213 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625360 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625383 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625354 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13654668 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625305 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13968275 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625367 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13628685 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13918485 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13654669 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625332 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625335 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625370 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625313 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625346 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625326 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625356 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625364 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14013900 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13798825 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31625376 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10458373 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10458379 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10458376 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10458377 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10458378 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10458381 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10458371 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10458375 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10458369 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10458374 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10458370 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10458380 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10458372 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1446773_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10458368 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1446773_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1446773_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800008829.mm.1 NM_172831.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800008829.mm.1 NM_172831.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800008829.mm.1 TC1800001196.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1446773_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1446773_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1446773_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1446773_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 389803 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 60128 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 60128 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000060128 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2679635 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2679635 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl51507.12.1_81-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 60128 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl51507.12.1_81-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 60128 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2679635 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2679635 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline