Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00555972_m1
          See other LOXHD1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Loxhd1
          Gene Name:
          lipoxygenase homology domains 1
          Gene Aliases:
          1700096C21Rik, 4932417K07, sba
          Chromosome Location:
          Chr.18: 77281949 - 77442932 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00555972_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Loxhd1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172834.2 NP_766422.2 12 - 13 1655 68
          GenBank mRNA AK030047.1 - 9 - 10 1490 68
          FJ750876.1 - 12 - 13 1655 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1800000829.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Ion Channel Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Loxhd1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          sensory perception of sound
          detection of mechanical stimulus
          calcium ion transmembrane transport
          calcium channel activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P238009 AK030047.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P238009 AK030047.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2005823 FJ750876.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2005823 NM_172834.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2025383 FJ750876.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2025383 NM_172834.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2005826 FJ750876.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2005826 NM_172834.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2005826 AK007091.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P169318 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P173210 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P178393 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2005823 FJ750876.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2005823 NM_172834.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2025383 FJ750876.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2025383 NM_172834.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2005826 FJ750876.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2005826 NM_172834.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2005826 AK007091.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P173210 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P178393 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09059155 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03518801 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03518759 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P169318 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P238009 AK030047.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P238009 AK030047.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P123574 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P124051 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138439 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P169318 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P173210 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P178393 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847770 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847053 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14096214 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847016 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847176 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847853 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847111 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847112 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847209 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847183 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847010 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847237 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847045 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847151 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847160 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847072 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847843 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847202 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847805 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847078 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13761388 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847246 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847145 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13740279 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847025 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13928819 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847243 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14066520 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847099 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847006 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13928812 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847103 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847105 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847776 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847800 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13751960 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13928823 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847150 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847068 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847210 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847149 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847059 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13772044 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14096215 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847051 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847244 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14046570 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847797 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847845 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14099231 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847030 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13658215 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14096217 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13761386 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13836411 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13658217 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847063 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847056 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847041 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847132 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847054 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847162 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13810095 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847811 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847066 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847031 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847065 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13763836 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14032235 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847169 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847771 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847239 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847027 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847780 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13843582 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847000 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847773 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13764700 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847061 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14099234 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847082 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847777 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847146 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13644008 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847044 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847050 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847108 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847847 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847212 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847080 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847801 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13950438 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847852 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847165 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847135 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847148 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847197 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847799 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847144 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847076 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13890490 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13928825 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847019 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847204 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847803 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13872192 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847040 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847772 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14083010 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847058 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847013 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13823932 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14099236 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847071 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13810092 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847007 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13693668 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847067 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847136 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847117 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847808 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847101 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13669750 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847055 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13772046 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847052 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847809 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13821317 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13664996 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14004037 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847104 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847174 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847241 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847134 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847806 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847850 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847178 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13727734 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847102 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847181 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847167 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847157 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13810090 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847106 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13740280 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847179 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14096218 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31847207 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10456887 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10456846 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006027.mm.1 NM_172834.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006027.mm.1 NM_172834.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006027.mm.1 TC1800000829.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006030.mm.1 NM_172834.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006030.mm.1 NM_172834.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006030.mm.1 TC1800000829.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006021.mm.1 NM_172834.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006021.mm.1 NM_172834.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006021.mm.1 TC1800000829.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006018.mm.1 NM_172834.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006018.mm.1 NM_172834.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006018.mm.1 TC1800000829.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006020.mm.1 NM_172834.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006020.mm.1 NM_172834.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006020.mm.1 TC1800000829.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006019.mm.1 NM_172834.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006019.mm.1 NM_172834.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006019.mm.1 TC1800000829.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006029.mm.1 NM_172834.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006029.mm.1 NM_172834.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006029.mm.1 TC1800000829.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006031.mm.1 NM_172834.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006031.mm.1 NM_172834.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006031.mm.1 TC1800000829.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006032.mm.1 NM_172834.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006032.mm.1 NM_172834.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006032.mm.1 TC1800000829.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006025.mm.1 NM_172834.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006025.mm.1 NM_172834.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006025.mm.1 TC1800000829.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006028.mm.1 NM_172834.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006028.mm.1 NM_172834.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006028.mm.1 TC1800000829.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006023.mm.1 NM_172834.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006023.mm.1 NM_172834.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006023.mm.1 TC1800000829.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006024.mm.1 NM_172834.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006024.mm.1 NM_172834.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1800006024.mm.1 TC1800000829.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 399185 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1221733 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1221733 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline