Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00613058_s1
          See other LPAR6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lpar6
          Gene Name:
          lysophosphatidic acid receptor 6
          Gene Aliases:
          2610302I02Rik, P2ry5, P2y5
          Chromosome Location:
          Chr.14: 73237891 - 73240358 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00613058_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lpar6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_175116.4 NP_780325.1 1 1153 68
          GenBank mRNA AK008952.1 - 1 1028 68
          AK011967.1 - 1 1043 68
          AK032901.1 - 1 1150 68
          AK169602.1 - 1 1042 68
          BC047931.1 - 1 1029 5251236 68
          BC057175.1 - 1 1016 68
          BC069991.1 - 1 1002 30244233 68
          BC145940.1 - 1 779 40131243 68
          BC145942.1 - 1 779 40131245 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1400001032.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lpar6

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          biological_process
          molecular_function
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P234728 AK032901.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P234728 AK032901.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1967069 AK032901.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P103112 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P129663 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P234728 AK032901.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P234728 AK032901.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1967069 AK032901.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P234728 AK032901.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P234728 AK032901.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P601148 BC145942.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P601148 BC145940.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P601148 BC057175.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P601148 BC069991.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P601148 BC047931.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716438 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716433 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716446 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716427 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716397 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716411 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716414 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716415 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716395 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716441 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716391 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716407 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716417 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716443 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716394 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716418 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716412 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716400 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716403 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716406 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716423 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716405 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716445 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716440 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716424 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716409 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716399 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716431 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716420 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716404 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716435 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716393 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716390 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716439 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716425 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29716434 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P234728 AK032901.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P234728 AK032901.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P601148 BC145942.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P601148 BC145940.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P601148 BC057175.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P601148 BC069991.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P601148 BC047931.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112601 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11590055 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11590091 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11590069 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11590054 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11590094 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11590098 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11590064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716446 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29716427 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11590061 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716400 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716441 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716401 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716394 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716363 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716388 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716406 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716429 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716409 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11722447 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716387 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716390 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716446 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716395 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716427 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716431 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716420 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716386 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716439 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716422 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716423 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716411 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716366 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716405 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11601586 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716414 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716382 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716384 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716393 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716417 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716438 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11601577 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716397 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716445 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716376 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716391 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716418 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716415 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716412 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716365 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716364 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716425 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716434 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716440 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716378 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716399 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716403 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716380 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11601580 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716435 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29716443 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10416373 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10416372 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10416374 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1428615_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10416371 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1457447_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428615_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1457447_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1428615_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1444454_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441494_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1444454_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1441494_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67168_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 67168_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400008277.mm.1 NM_175116.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400008277.mm.1 NM_175116.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400008277.mm.1 TC1400001032.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400008281.mm.1 NM_175116.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400008281.mm.1 NM_175116.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400008281.mm.1 TC1400001032.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400008283.mm.1 NM_175116.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400008283.mm.1 NM_175116.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400008283.mm.1 TC1400001032.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400008278.mm.1 NM_175116.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400008278.mm.1 NM_175116.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400008278.mm.1 TC1400001032.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400008280.mm.1 NM_175116.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400008280.mm.1 NM_175116.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400008280.mm.1 TC1400001032.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400008275.mm.1 NM_175116.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400008275.mm.1 NM_175116.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400008275.mm.1 TC1400001032.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400008279.mm.1 NM_175116.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400008279.mm.1 NM_175116.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400008279.mm.1 TC1400001032.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1428615_at - -
          Mouse Expression Set 430 1428615_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1428615_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1428615_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 474538 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3800136 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3800136 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003800136 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2767003 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2767003 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl46106.1.122_4-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3800136 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl46106.1.122_4-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3800136 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2792601 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2792601 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline