Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00613627_s1
          See other 4833408A19RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4833408A19Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4833408A19 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          -
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00613627_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4833408A19Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK014662.1 - 1 455 64
          AK079024.1 - 1 454 64

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31920554 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31920555 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P167477 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31920551 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31920549 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31920553 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31920550 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31920555 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31920552 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31920554 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P167477 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P346630 AK014662.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P346630 AK079024.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P167477 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31920554 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31920555 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10464571 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10464570 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10464569 - -
          Murine Genome U74v2 Set 168430_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168430_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 684875 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 50619 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 50619 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000050619 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2704395 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2704395 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl53437.1.1_12-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 50619 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl53437.1.1_12-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 50619 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2704395 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline