Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00613749_m1
          See other DNALI1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dnali1
          Gene Name:
          dynein, axonemal, light intermediate polypeptide 1
          Gene Aliases:
          1700023A09Rik, AW049135
          Chromosome Location:
          Chr.4: 125055339 - 125065657 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00613749_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dnali1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_175223.4 NP_780432.1 5 - 6 797 61
          GenBank mRNA AK006256.1 - 770 61
          AK077109.1 - 5 - 6 798 61
          BC118619.1 - 5 - 6 775 40107304 61
          BC122552.1 - 5 - 6 772 40107303 61

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400003520.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dnali1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cytoskeletal protein microtubule or microtubule-binding cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cilium movement
          motor activity
          dynein heavy chain binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23271971 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2040723 NM_175223.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2040723 AK077109.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 485320 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 857640 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 750189 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 119158 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 711886 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 178036 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 61679 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 147522 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P132992 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P125832 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2040723 NM_175223.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2040723 AK077109.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271958 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271960 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271971 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271953 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271964 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271966 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271961 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271968 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271969 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271956 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271945 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271947 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271965 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23271950 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P132992 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00978969 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P125832 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P416046 BC122552.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P416046 NM_175223.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P416046 AK006256.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P416046 AK077109.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P416046 BC118619.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P139915 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P125832 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P132992 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03782777 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03782770 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04075584 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03816055 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03782768 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P23271971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23272006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23272033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23272020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271844 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23272036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23272030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23272008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23272024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23272014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23272016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23272018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23272027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23272007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23272012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23272025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23272032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23272010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23271978 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271947 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03645019 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271939 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271940 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03325290 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271930 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271915 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03782773 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271919 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03325299 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03295099 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03881589 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03881585 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271938 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271933 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03782765 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03325305 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271961 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04000439 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271913 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271950 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03840276 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271937 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271958 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271944 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271969 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03782770 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03295103 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03325303 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271934 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03325292 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03490541 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271953 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03325289 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03325304 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271943 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23271966 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10516263 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10516260 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10516265 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10516261 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10516262 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10516264 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1436126_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1455379_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10516259 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436126_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1436126_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455379_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455379_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75563_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 75563_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400028570.mm.1 TC0400003520.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400028570.mm.1 NM_175223.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400028570.mm.1 NM_175223.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400028571.mm.1 TC0400003520.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400028571.mm.1 NM_175223.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400028571.mm.1 NM_175223.4 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1455379_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436126_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436126_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455379_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166025_PM_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167796_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166025_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167796_f_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436126_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1436126_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1455379_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1455379_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 472702 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 105570072 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3610402 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 105570072 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003610402 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1254812 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0075563.2_227-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl23832.1.5_6-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3610402 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 105570072 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0075563.2_227-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 105570072 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3610402 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2872896 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2872896 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1241955 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2609533 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline