Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00616542_s1
          See other IFNE GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ifne
          Gene Name:
          interferon epsilon
          Gene Aliases:
          Ifn-tau-1, Ifne1, Ifnt1, Infe1
          Chromosome Location:
          Chr.4: 88879538 - 88880201 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00616542_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ifne
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_177348.2 NP_796322.1 1 247 60
          GenBank mRNA AY190044.1 - 1 247 60
          BC104376.2 - 1 246 40050053 60
          BC104377.2 - 1 246 40050054 60

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ifne

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          interferon superfamily

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          adaptive immune response
          T cell activation involved in immune response
          natural killer cell activation involved in immune response
          defense response
          humoral immune response
          cytokine-mediated signaling pathway
          B cell differentiation
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation of STAT protein
          B cell proliferation
          defense response to bacterium
          response to exogenous dsRNA
          defense response to virus
          cytokine activity
          cytokine receptor binding
          type I interferon receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P323797 NM_177348.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P323797 AY190044.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P323797 BC104376.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P323797 BC104377.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P323797 NM_177348.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P323797 AY190044.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P323797 BC104376.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P323797 BC104377.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P134071 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P323797 NM_177348.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P323797 AY190044.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P323797 BC104376.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P323797 BC104377.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P323797 NM_177348.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P323797 AY190044.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P323797 BC104376.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P323797 BC104377.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P323797 NM_177348.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P323797 AY190044.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P323797 BC104376.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P323797 BC104377.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P323797 NM_177348.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P323797 AY190044.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P323797 BC104376.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P323797 BC104377.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092704 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092728 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092722 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092701 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092712 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092693 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092694 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092697 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092699 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092727 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092726 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092707 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092706 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092729 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092708 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092718 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092710 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092695 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092711 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092724 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092702 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092709 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092692 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092720 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092700 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092721 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092715 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23092714 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P134071 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P323797 NM_177348.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P323797 AY190044.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P323797 BC104376.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P323797 BC104377.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P323797 NM_177348.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P323797 AY190044.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P323797 BC104376.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P323797 BC104377.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P111002 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P134071 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03652597 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03652599 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03652611 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03652601 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03652617 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03652618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092669 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092684 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092657 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092661 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092709 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092675 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092686 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23092706 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092739 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092741 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092714 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03362979 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092730 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03652605 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092725 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092708 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092726 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03362987 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092669 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03314589 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092743 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092673 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03930042 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092690 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092720 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092672 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092750 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03224298 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092747 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092721 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03652615 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092745 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092712 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03314591 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092666 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092699 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03930044 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092707 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092733 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092746 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092689 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092701 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092703 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092700 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092664 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092687 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03680138 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092680 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03362988 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03784039 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092686 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03710219 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092729 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03710220 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03730722 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092662 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092711 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092692 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092715 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092728 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092723 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092702 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092675 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092693 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23092724 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10514337 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10514336 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10514335 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 765717 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2030364 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2030364 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002030364 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1255754 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1255754 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl24124.1.1_107-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2030364 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl24124.1.1_107-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2030364 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1255754 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1255754 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline