Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00616656_s1
          See other IFNA12 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ifna12
          Gene Name:
          interferon alpha 12
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 88602580 - 88603376 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00616656_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ifna12
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_177361.2 NP_796335.1 1 750 105
          GenBank mRNA AY190046.1 - 1 750 105

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Apoptosis Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ifna12

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          interferon superfamily

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          adaptive immune response
          T cell activation involved in immune response
          natural killer cell activation involved in immune response
          defense response
          humoral immune response
          cytokine-mediated signaling pathway
          B cell differentiation
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation of STAT protein
          B cell proliferation
          response to exogenous dsRNA
          defense response to virus
          cytokine activity
          cytokine receptor binding
          type I interferon receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2100954 AY190046.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2100954 BC104352.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2100954 BC104353.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2100954 NM_177361.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P127574 AY190046.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P127574 BC104352.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P127574 BC104353.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P127574 NM_177361.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P163747 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P127574 AY190046.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P127574 BC104352.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P127574 BC104353.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P127574 NM_177361.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2100954 AY190046.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2100954 BC104352.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2100954 BC104353.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2100954 NM_177361.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P211172 AY190046.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P211172 BC104352.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P211172 BC104353.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P211172 NM_177361.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23091371 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23091348 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23091374 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23091363 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23091359 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23091372 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23091376 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23091370 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23091347 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23091368 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23091369 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23091365 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23091357 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23091356 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23091377 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23091346 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23091361 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23091383 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23091362 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23091382 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P163747 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P211172 AY190046.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P211172 BC104352.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P211172 BC104353.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P211172 NM_177361.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127574 AY190046.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127574 BC104352.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127574 BC104353.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127574 NM_177361.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P163747 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03817110 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03817111 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03614011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091356 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23091404 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23091386 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23091363 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03507895 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23091389 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23091379 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23091360 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03577518 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23091355 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04020222 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04020224 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23091362 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04020207 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23091359 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23091391 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23091382 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04020221 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23091356 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03507899 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23091374 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04020206 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23091368 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23091369 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23091357 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23091361 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23091346 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03827751 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23091347 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23091348 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03827750 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10505880 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10514290 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10505893 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10514302 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10514291 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10514301 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10514303 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10514289 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10514300 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10505892 - -
          Mouse Expression Set 430 1450593_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422404_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422404_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450593_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422403_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422403_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101619_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102149_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102149_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101619_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450593_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422403_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422403_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450593_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422404_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422404_PM_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 444366 - -
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 876232 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 105130707 - -
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3800168 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3800168 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 105130707 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003800168 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1236929 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1236929 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1233627 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl24131.1.1_330-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_31340762-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3800168 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 105130707 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl24131.1.1_330-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3800168 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 105130707 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1236929 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1236929 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0