Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00617099_m1
          See other 4933430I17RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4933430I17Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4933430I17 gene
          Gene Aliases:
          bN189G18.7
          Chromosome Location:
          Chr.4: 62525262 - 62552684 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00617099_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4933430I17Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_177607.3 NP_808275.1 6 - 7 578 116
          GenBank mRNA AK077205.1 - 6 - 7 579 116
          BC116650.1 - 6 - 7 578 40088336 116

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400000704.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 4933430I17Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22964962 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22964961 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P492897 AK077205.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P492897 NM_177607.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P492897 AK077205.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P492897 NM_177607.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 366770 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 89481 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 749623 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 352635 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 722598 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 266118 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 657926 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 14622 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 678925 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 634287 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 771357 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 341701 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 836577 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 825929 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 40440 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 99003 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 113014 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 36929 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P176350 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P105433 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P492897 AK077205.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P492897 NM_177607.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P492897 AK077205.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P492897 NM_177607.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22964970 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22964965 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22964976 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22964972 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22964966 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22964969 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22964974 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22964963 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22964967 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22964978 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22964962 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P105433 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P176350 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05257707 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P492897 AK077205.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P492897 NM_177607.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P492897 AK077205.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P492897 NM_177607.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P103752 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P109473 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P105433 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P176350 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03784907 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03784905 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03912044 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03784904 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22964961 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22964962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22964972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22964997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22964977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22964981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22964991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22964978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22964976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22964995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22964958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22964974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965072 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22964999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22964998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22964962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22964970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965062 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22964984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22964988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22964986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22964963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22964969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22964965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22964967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965081 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22964960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965098 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965067 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22964966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22965044 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22964972 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22964976 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04018875 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22964978 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22964981 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22964970 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22964967 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22964974 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22964966 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22964986 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22964962 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22964979 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22964975 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22964982 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03664846 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22964980 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22964965 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22964963 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03912050 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22964969 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10505322 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10505318 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10505309 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10505320 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10505315 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10505314 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10505319 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10505312 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10505325 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10505313 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10505316 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10505317 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10505310 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10505324 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10505323 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10505311 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1440666_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10505308 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1440666_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1440666_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 214106_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 214106_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004957.mm.1 NM_177607.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004957.mm.1 NM_177607.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004957.mm.1 TC0400000704.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004958.mm.1 NM_177607.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004958.mm.1 NM_177607.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400004958.mm.1 TC0400000704.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1440666_at - -
          Mouse Expression Set 430 1440666_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1440666_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1440666_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 523253 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3440086 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003440086 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2599174 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2599174 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl25375.15.1_0-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3440086 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl25375.15.1_0-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3440086 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2599174 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2599174 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline