Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00617754_m1
          See other SLC25A31 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc25a31
          Gene Name:
          solute carrier family 25 (mitochondrial carrier; adenine nucleotide translocator), member 31
          Gene Aliases:
          1700034J06Rik, Ant4, Sfec
          Chromosome Location:
          Chr.3: 40708871 - 40726094 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00617754_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Slc25a31
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_178386.3 NP_848473.2 5 - 6 881 110
          GenBank mRNA AK006599.1 - 5 - 6 882 110
          AK132722.1 - 5 - 6 882 110
          AY550241.1 - 5 - 6 820 110
          BC050810.1 - 5 - 6 820 6772660 110
          BC139243.1 - 5 - 6 816 8862265 110
          BC139245.1 - 5 - 6 816 8862267 110

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0300000306.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Transporter 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc25a31

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transfer/carrier protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transport
          transmembrane transport
          transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22081035 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22081033 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22081031 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22081032 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22081030 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P329003 AK006599.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P329003 AK006599.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 366162 AK079240.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 874682 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 785525 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 169206 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 22840 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 945912 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 775781 AK085302.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 870449 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 156144 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 61296 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P329003 AK006599.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P329003 AK006599.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P329003 AK006599.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P329003 AK006599.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22081026 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22081016 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22081035 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22081044 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22081033 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22081015 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22081031 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22081024 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22081030 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22081039 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22081023 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22081027 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22081043 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22081036 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22081018 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22081037 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22081020 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22081040 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04883434 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04883425 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P00625407 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P329003 AK006599.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P329003 AK006599.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P134467 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P00625407 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03163901 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03091709 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03091711 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03091707 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03091714 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03091715 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22081031 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22081032 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22081033 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22081035 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P22081030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081071 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081108 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081125 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081109 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081137 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081067 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22081043 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081023 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03091719 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081097 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081090 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03091714 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03091707 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03091715 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03022604 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081095 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081043 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081085 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081099 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02567671 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081060 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081093 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081020 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02578145 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081061 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02567667 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081058 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081062 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03091709 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081063 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081067 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081091 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081094 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081055 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081028 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03022602 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081087 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081025 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02319395 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081052 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03091705 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081066 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081046 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081037 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03091717 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081088 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081044 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22081026 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10491777 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10491779 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10491775 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10491778 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10491776 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10491774 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1453133_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10491773 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453133_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1453133_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 73333_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 73333_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300002198.mm.1 NM_178386.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300002198.mm.1 NM_178386.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300002198.mm.1 TC0300000306.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300002197.mm.1 NM_178386.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300002197.mm.1 NM_178386.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300002197.mm.1 TC0300000306.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300002196.mm.1 NM_178386.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300002196.mm.1 NM_178386.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300002196.mm.1 TC0300000306.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1453133_at - -
          Mouse Expression Set 430 1453133_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1453133_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1453133_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 481980 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1660050 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1660050 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3120180 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003120180 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001660050 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1228264 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1234063 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1234063 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1228264 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl073333.6_200-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl23242.2.1_30-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1660050 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3120180 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl23242.2.1_30-S - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl073333.6_200-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3120180 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1660050 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1228264 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1234063 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1234063 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1228264 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl073333.6_200-S - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline