Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00618158_g1
          See other 1810026J23RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1810026J23Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1810026J23 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.9: 21592722 - 21595970 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00618158_g1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: 1810026J23Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_178619.4 NP_848734.1 1 - 2 348 146
          GenBank mRNA AK028799.1 - 1 - 2 179 146
          AK030602.1 - 1 - 2 201 146
          AK034762.1 - 1 - 2 44 146
          AK088045.1 - 1 - 2 121 146
          AK089121.1 - 1 - 2 107 146
          BC025883.1 - 1 - 2 106 146
          BC057071.1 - 1 - 2 348 5695590 146

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0900000202.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 1810026J23Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26347944 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P446558 BC057071.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P446558 AK089121.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P446558 AK211362.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P446558 AK213438.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P446558 BC025883.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P446558 BC057071.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P446558 AK089121.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P446558 AK211362.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P446558 AK213438.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P446558 BC025883.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 704566 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P124108 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P446558 BC057071.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P446558 AK089121.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P446558 AK211362.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P446558 AK213438.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P446558 BC025883.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P446558 BC057071.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P446558 AK089121.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P446558 AK211362.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P446558 AK213438.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P446558 BC025883.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26347941 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26347913 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26347937 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26347940 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26347917 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26347966 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26347928 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26347916 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26347920 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26347924 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26347934 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26347968 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26347943 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26347933 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26347923 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26347967 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26347918 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26347942 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26347931 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26347922 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P124108 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P446558 BC057071.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P446558 AK089121.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P446558 AK211362.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P446558 AK213438.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P446558 BC025883.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P446558 BC057071.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P446558 AK089121.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P446558 AK211362.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P446558 AK213438.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P446558 BC025883.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P115588 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P124108 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07836156 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07836197 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26347944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26347920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26347928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26347983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26348003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26347981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26347994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26347942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26347965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26347923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26348005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26347937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26347934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26347943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26348001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26347941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26347966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26347931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26347924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26347974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26347916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26347997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26347986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26347990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26347918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26347993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26347913 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26348004 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07727595 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347975 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347928 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347997 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347983 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07841092 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347917 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347968 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26348005 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347923 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347937 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347990 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347920 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347974 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347992 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07572148 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347979 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347966 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347943 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07836175 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347999 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347988 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26348003 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26348001 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347922 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347995 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347977 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347924 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347934 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07836161 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347913 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347931 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347918 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347993 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347994 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347965 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07926273 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26348006 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26347981 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583695 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10583696 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1452175_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1426746_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10583694 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452175_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452175_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426746_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426746_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69773_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 69773_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900001475.mm.1 NM_178619.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900001475.mm.1 NM_178619.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900001475.mm.1 TC0900000202.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900001474.mm.1 NM_178619.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900001474.mm.1 NM_178619.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900001474.mm.1 TC0900000202.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1452175_at - -
          Mouse Expression Set 430 1426746_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452175_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1426746_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426746_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452175_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452175_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426746_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452175_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426746_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452175_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426746_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 467062 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5670053 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5670053 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005670053 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2762243 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2762243 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl069773.2_4-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5670053 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl069773.2_4-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5670053 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2912439 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2912439 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline