Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00618787_m1
          See other D630039A03RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          D630039A03Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA D630039A03 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 57908384 - 57916264 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00618787_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: D630039A03Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_178727.2 NP_848842.1 1 - 2 664 55
          GenBank mRNA AK033446.1 - 1 - 2 168 55
          AK035369.1 - 1 - 2 698 55
          AK085537.1 - 1 - 2 645 55
          BC030929.1 - 1 - 2 616 4911378 55
          BC095953.1 - 1 - 2 664 5043405 55

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400002729.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene D630039A03Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P204331 BC095953.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P204331 AK085537.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P204331 BC030929.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P204331 AK033446.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P204331 AK035369.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P204331 BC095953.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P204331 AK085537.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P204331 BC030929.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P204331 AK033446.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P204331 AK035369.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 763022 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 766155 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 669498 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 589227 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 145499 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P119651 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P204331 BC095953.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P204331 AK085537.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P204331 BC030929.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P204331 AK033446.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P204331 AK035369.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P204331 BC095953.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P204331 AK085537.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P204331 BC030929.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P204331 AK033446.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P204331 AK035369.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22948055 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22948058 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22948087 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22948050 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22948065 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22948053 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22948066 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22948049 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22948063 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22948060 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22948084 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22948082 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22948051 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22948080 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22948071 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22948059 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22948068 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22948057 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22948074 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22948076 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22948048 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22948064 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22948079 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05249920 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P119651 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P204331 BC095953.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P204331 AK085537.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P204331 BC030929.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P204331 AK033446.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P204331 AK035369.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P204331 BC095953.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P204331 AK085537.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P204331 BC030929.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P204331 AK033446.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P204331 AK035369.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P132646 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P119651 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03917198 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03461143 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03461149 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03461142 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03461148 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P03461147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948080 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22947997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948082 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22947996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22947992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22947999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948055 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948051 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22948003 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948029 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948080 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948091 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04015663 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948088 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948039 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948092 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04015665 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03371361 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03355515 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03908115 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948079 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948040 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948078 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948046 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03461142 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03461148 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948087 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948084 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03461143 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03917198 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948082 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948049 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948036 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948042 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03898251 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948026 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948063 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03443324 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948090 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03917199 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948048 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948047 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948050 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948057 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948075 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03898248 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948043 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03898247 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03443331 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948034 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948037 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22948030 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03832350 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10513193 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10513191 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10513194 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10513192 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1437085_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10513190 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437085_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1437085_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 242484_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 242484_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400022052.mm.1 TC0400002729.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400022052.mm.1 NM_178727.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400022052.mm.1 NM_178727.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400022051.mm.1 TC0400002729.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400022051.mm.1 NM_178727.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400022051.mm.1 NM_178727.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400022053.mm.1 TC0400002729.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400022053.mm.1 NM_178727.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400022053.mm.1 NM_178727.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1437085_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1437085_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437085_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1437085_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 771220 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2640070 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2640070 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002640070 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2644123 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2644123 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl24293.1.1_24-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2640070 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl24293.1.1_24-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2640070 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2644123 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2644123 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline