Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00619195_g1
          See other VMAC GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmac
          Gene Name:
          vimentin-type intermediate filament associated coiled-coil protein
          Gene Aliases:
          AI662250
          Chromosome Location:
          Chr.17: 56713932 - 56717699 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00619195_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmac
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_178926.3 NP_849257.1 1 - 2 286 88
          GenBank mRNA AK078549.1 - 1 - 2 217 88
          AK089265.1 - 1 - 2 343 89
          AK145854.1 - 1 - 2 139 88
          AK170944.1 - 1 - 2 232 88
          BC026472.1 - 1 - 2 286 4487505 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1700002334.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vmac

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          intermediate filament binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31257911 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31257917 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31257925 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31257922 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31257918 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31257913 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31257915 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31257919 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31257912 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31257921 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P494863 BC058424.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P494863 AK145854.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P494863 NM_178926.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P494863 AK078549.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P494863 AK089265.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P494863 BC058424.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P494863 AK145854.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P494863 NM_178926.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P494863 AK078549.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P494863 AK089265.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 80406 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 244765 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P129756 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P494863 BC058424.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P494863 AK145854.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P494863 NM_178926.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P494863 AK078549.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P494863 AK089265.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P494863 BC058424.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P494863 AK145854.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P494863 NM_178926.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P494863 AK078549.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P494863 AK089265.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257912 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257934 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257900 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257944 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257916 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257945 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257908 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257915 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257911 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257943 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257894 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257913 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257951 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257899 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257901 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257905 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257910 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257948 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257898 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257922 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257956 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257897 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257928 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257938 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257939 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257895 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257918 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257926 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257929 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257932 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257919 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257949 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257953 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257896 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257921 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257933 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257906 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257942 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257904 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257937 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257950 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257940 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31257902 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P129756 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P494863 BC058424.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P494863 AK145854.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P494863 NM_178926.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P494863 AK078549.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P494863 AK089265.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P494863 BC058424.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P494863 AK145854.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P494863 NM_178926.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P494863 AK078549.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P494863 AK089265.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P116387 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P129756 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13484485 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13484487 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13484490 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13484494 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13484498 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13484483 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31257913 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31257917 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31257912 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31257921 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31257915 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31257925 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31257918 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31257919 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31257911 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P31257922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31257971 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257969 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257916 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257904 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257945 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13484488 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13325307 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13477037 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257986 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257939 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13325288 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257887 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13325319 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13566972 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13172789 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257971 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13172796 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257929 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257961 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257943 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257906 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13325310 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257977 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13477036 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257964 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13473041 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257983 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257959 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257898 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13325273 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13325281 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13359693 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257915 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257966 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257928 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257892 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257956 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257972 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257927 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257919 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257968 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257902 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257981 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257911 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13325289 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257918 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257935 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257922 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13260724 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257901 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13499643 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257942 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257974 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257978 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257921 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13325271 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257897 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257940 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257949 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257895 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13325284 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257953 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31257980 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10452144 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10452143 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10452145 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1433687_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10452142 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1433687_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1433687_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 106639_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 106639_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700021872.mm.1 NM_178926.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700021872.mm.1 NM_178926.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700021872.mm.1 TC1700002334.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1433687_at - -
          Mouse Expression Set 430 1433687_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1433687_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1433687_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 561631 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5220148 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005220148 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2754526 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2754526 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl49759.5_3-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5220148 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl49759.5_3-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5220148 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2799596 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2799596 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl49759.5_3-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline