Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00619304_m1
          See other PLEKHH1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Plekhh1
          Gene Name:
          pleckstrin homology domain containing, family H (with MyTH4 domain) member 1
          Gene Aliases:
          AV308913, C77772, D630024D12Rik, mKIAA1200
          Chromosome Location:
          Chr.12: 79029163 - 79081655 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00619304_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Plekhh1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_181073.3 NP_851418.2 26 - 27 3985 92
          GenBank mRNA AK052692.1 - 13 - 14 1660 92
          AK122464.1 - 26 - 27 92
          AK143387.1 - 26 - 27 3802 92
          BC028900.1 - 92

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1200000714.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Plekhh1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1968340 BQ031023.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1968340 NM_181073.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1968340 AK052692.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1968340 AK077737.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1968340 BC086806.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 478650 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 921031 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 125418 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 676446 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 93894 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 703584 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 606429 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 680619 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 209433 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 777119 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 466743 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 346342 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 706948 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 647642 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 41638 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 167740 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 124328 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P130185 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P172416 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1968340 BQ031023.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1968340 NM_181073.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1968340 AK052692.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1968340 AK077737.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1968340 BC086806.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P130185 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P172416 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07677369 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07677319 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02556348 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07677349 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P287617 BQ031023.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P287617 NM_181073.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P287617 AK052692.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P287617 AK122464.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P287617 BC086806.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P439502 BC006045.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P439502 BC028900.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P439502 NM_181073.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P439502 AK052692.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P439502 AK077737.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P125954 BC006045.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P125954 BC028900.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P125954 NM_181073.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P125954 AK052692.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P125954 AK122464.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P172416 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P130185 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P07677319 - -
          Agilent Mouse cDNA Microarray (G4104A) 533993 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567492 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567258 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567359 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567340 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567234 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567348 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567350 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567509 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10182411 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567510 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09814803 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567501 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567269 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10417618 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567231 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567210 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567390 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09923398 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567237 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10043679 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567225 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567267 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567285 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567355 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567353 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567246 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567282 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567251 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10023233 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567296 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567227 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567260 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567248 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10167129 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567281 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567229 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567266 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567199 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10417619 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10234589 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10261260 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567494 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567245 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567263 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567508 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567290 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567239 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09938038 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10108439 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567344 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567222 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10182401 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567392 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10129799 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567224 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10289251 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567262 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567209 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567397 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10184720 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567218 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567360 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567363 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567212 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10182407 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09938035 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567287 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567401 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10182412 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10417614 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567220 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09812039 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09826782 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567301 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567345 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567293 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567241 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567208 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567243 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567304 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567386 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09848463 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567349 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567720 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567211 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10342895 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567366 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10417608 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10289246 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567268 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09847140 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567499 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09923392 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567391 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567280 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567400 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567342 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10417607 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10342893 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09938031 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567215 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567356 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28567259 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396816 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396829 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396822 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396807 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10401167 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396820 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396827 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396828 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396825 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396808 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396809 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396801 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396803 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396830 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396824 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396821 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396814 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396826 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396812 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396811 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396817 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396818 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396810 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396806 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396823 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396802 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396805 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10396813 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1447807_PM_s_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1435053_PM_s_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1452517_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10401166 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10396800 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435053_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1447807_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1435053_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452517_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452517_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1447807_PM_s_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 211945_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 211945_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005091.mm.1 NM_181073.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005091.mm.1 NM_181073.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005091.mm.1 TC1200000714.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005093.mm.1 NM_181073.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005093.mm.1 NM_181073.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005093.mm.1 TC1200000714.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1452517_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435053_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1435053_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452517_at - -
          Mouse Expression Set 430 1447807_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1447807_PM_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101443_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161206_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 161206_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101443_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1435053_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1435053_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452517_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452517_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1435053_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452517_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1435053_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452517_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1447807_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1447807_PM_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 421048 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4780280 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1238592 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1238592 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline