Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00620657_m1
          See other 2310022A10RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          2310022A10Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 2310022A10 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 27553260 - 27582099 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00620657_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 2310022A10Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001122767.1 NP_001116239.1 4 - 5 414 95
          NM_175107.5 NP_780316.3 6 - 7 523 95
          GenBank mRNA AK009456.1 - 4 - 5 384 95
          AK009941.1 - 4 - 5 413 95
          AK077369.1 - 4 - 5 415 95
          AK140814.1 - 4 - 5 394 95
          BC023369.1 - 6 - 7 502 5038597 95

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700000463.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 2310022A10Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25017990 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P507172 BU555303.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P507172 AK163050.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P507172 AK009941.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P507172 NM_001122767.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P507172 NM_175107.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P507172 BU555303.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P507172 AK163050.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P507172 AK009941.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P507172 NM_001122767.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P507172 NM_175107.4 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 504214 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 242264 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 859450 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 849843 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 149187 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 581660 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 889048 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 246380 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 541249 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 300608 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 589771 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 285131 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 936138 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 19212 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 828822 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 636156 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 906123 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 73108 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 57432 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 142261 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 27724 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P118343 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P507172 BU555303.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P507172 AK163050.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P507172 AK009941.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P507172 NM_001122767.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P507172 NM_175107.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P507172 BU555303.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P507172 AK163050.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P507172 AK009941.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P507172 NM_001122767.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P507172 NM_175107.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25017842 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25017854 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25017855 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25017852 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25017843 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25017840 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25017846 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25017856 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25017837 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25017838 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P118343 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06147499 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06147469 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01488901 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P507172 BU555303.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P507172 AK163050.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P507172 AK009941.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P507172 NM_001122767.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P507172 NM_175107.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P507172 BU555303.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P507172 AK163050.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P507172 AK009941.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P507172 NM_001122767.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P507172 NM_175107.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P587606 BC023369.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P587606 AK009941.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P587606 AK077369.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P587606 NM_001122767.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P587606 NM_175107.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P140532 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P06147469 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P118343 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06252509 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25017990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017882 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017904 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25017964 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017871 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017889 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017846 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017840 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06299546 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017852 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06015000 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017870 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017898 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017893 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06214184 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06155689 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017855 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05948818 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017873 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017863 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017869 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017865 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017843 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017891 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017897 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017864 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017882 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017888 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05970785 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017885 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017892 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05948819 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017858 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017896 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017857 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017895 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017890 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25017837 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551384 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551392 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551390 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551388 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551385 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551391 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551386 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551389 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551387 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10551383 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1431712_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10551382 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431712_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431712_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66367_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66367_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003693.mm.1 TC0700000463.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003693.mm.1 NM_001122767.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003693.mm.1 NM_001122767.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700003693.mm.1 NM_175107.5 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1431712_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431712_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1431712_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1431712_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1431712_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1431712_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 494471 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3440309 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 103940746 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003440309 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1227904 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2584566 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1227904 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl32892.12_87-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3440309 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 103940746 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl32892.12_87-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 103940746 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3440309 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3004931 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3004931 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1227904 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2584566 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl32892.12_87-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline