Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00620833_s1
          See other D830013H23RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          D830013H23Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA D830013H23 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          -
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00620833_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: D830013H23Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA AK052868.1 - 743 104

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28072822 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28072819 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28072820 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P148816 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P137456 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P112347 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28072836 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28072806 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28072820 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28072801 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28072824 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28072828 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28072831 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28072826 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28072808 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28072799 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28072822 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28072805 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28072825 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28072835 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28072834 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28072804 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28072823 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28072832 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28072796 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28072795 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P148816 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P137456 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P112347 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P222052 AK052868.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P134089 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P137456 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P148816 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P112347 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28072820 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28072822 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28072819 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10391406 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10391405 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 690589 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 630402 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 630402 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000630402 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2776314 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2776314 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl39539.1.1_311-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 630402 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl39539.1.1_311-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 630402 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2776314 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0