Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00622924_s1
          See other 9930014A18RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          9930014A18Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 9930014A18 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 60822965 - 60831400 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00622924_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 9930014A18Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_030696.1 3 4246 66
          GenBank mRNA AK035741.1 - 1 1444 66
          AK036813.1 - 2 2843 66
          BC099672.1 - 1 701 66
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Transcript Location Amplicon Length
          GenBankmRNA NM_177166.1 - 1444 Chr. - - [-] on Build 66

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 9930014A18Rik

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P137084 AK046554.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P137084 NR_030696.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P137084 AK036813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P510202 BC099672.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P510202 NR_030696.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P510202 AK035741.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P510202 AK036813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P510202 BC099672.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P510202 NR_030696.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P510202 AK035741.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P510202 AK036813.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 623027 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 204627 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 60664 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 127284 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P114914 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P114914 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P510202 BC099672.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P510202 NR_030696.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P510202 AK035741.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P510202 AK036813.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P510202 BC099672.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P510202 NR_030696.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P510202 AK035741.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P510202 AK036813.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P114914 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261331 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261443 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261422 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261437 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261430 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261425 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261342 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261407 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12081090 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261365 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12230559 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261382 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261400 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261415 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261367 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261408 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261353 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261350 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261398 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261378 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12247526 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261384 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261392 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261424 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261403 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261362 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261356 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261396 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11862838 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261346 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261317 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12247533 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261344 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261358 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12460079 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261371 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261341 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12460066 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261329 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261405 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261411 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261452 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11862835 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261322 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261418 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261381 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261390 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261447 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261389 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261433 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12146786 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261428 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261361 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261372 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261373 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261348 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261394 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261380 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11959207 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261413 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261369 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12230549 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261412 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12230564 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261352 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30261453 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12269487 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10424396 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10424393 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10424394 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10424392 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10428918 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 727976 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0