Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00624449_m1
          See other CSTL1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cstl1
          Gene Name:
          cystatin-like 1
          Gene Aliases:
          RCET1, RCET2, RCET3
          Chromosome Location:
          Chr.2: 148750361 - 148755378 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00624449_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cstl1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_177655.3 NP_808323.1 2 - 3 389 99
          GenBank mRNA AK132807.1 - 2 - 3 392 99
          AY707915.1 - 2 - 3 389 99
          BC048646.1 - 2 - 3 389 6772392 99

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200002198.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cstl1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2150506 BC048646.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2150506 NM_177655.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2150506 AK131797.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2150506 AK132807.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2150506 AY706755.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 912727 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 899086 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 320338 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 821617 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P104773 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P167880 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2150506 BC048646.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2150506 NM_177655.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2150506 AK131797.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2150506 AK132807.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2150506 AY706755.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732006 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21731995 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732001 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21731998 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732007 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21731993 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21731996 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732000 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21731987 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21731990 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21731991 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732005 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21731999 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21732003 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P618318 BC048646.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P618318 NM_177655.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P618318 AK131797.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P618318 AK132807.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P618318 AY706755.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P102428 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P128917 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01654367 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01654374 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01790848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732045 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21731995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21732010 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732012 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731971 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731953 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02078658 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732020 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732024 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732013 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731999 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731984 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731968 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732011 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01613954 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01929882 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731962 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732018 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732005 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732001 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731996 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01654369 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731987 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01806673 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731991 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732034 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731954 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731983 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732022 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731993 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731981 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732007 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731957 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731985 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732016 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732010 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731965 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731978 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731956 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731995 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732021 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732032 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731998 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732017 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731972 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732003 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731959 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731974 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02078656 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01665877 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01232458 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21731969 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21732030 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10476904 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10476905 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10476902 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10476901 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10476903 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10476900 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017394.mm.1 NM_177655.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017394.mm.1 NM_177655.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017394.mm.1 TC0200002198.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017390.mm.1 NM_177655.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017390.mm.1 NM_177655.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017390.mm.1 TC0200002198.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017395.mm.1 NM_177655.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017395.mm.1 NM_177655.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017395.mm.1 TC0200002198.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017393.mm.1 NM_177655.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017393.mm.1 NM_177655.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200017393.mm.1 TC0200002198.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 843485 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 630092 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000630092 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2715857 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2715857 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl20157.5.1_9-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 630092 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl20157.5.1_9-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 630092 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2715857 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2715857 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline