Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00624487_m1
          See other GM4861 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm4861
          Gene Name:
          predicted gene 4861
          Gene Aliases:
          9230109N16, EG229862
          Chromosome Location:
          Chr.3: 137550045 - 137552622 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00624487_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm4861
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_177665.3 NP_808333.1 2 - 3 266 65
          GenBank mRNA AK079008.1 - 2 - 3 267 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0300003005.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gm4861

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1963041 AK079008.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1963041 NM_177665.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 211409 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 904739 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P159148 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1963041 AK079008.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1963041 NM_177665.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564023 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564039 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564044 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564026 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564055 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564003 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564030 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564045 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564041 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564024 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564046 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564021 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564006 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564025 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564001 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564029 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564053 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564048 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564037 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564011 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564009 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564014 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564036 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564035 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564004 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564028 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564016 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564049 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564050 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564019 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564047 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564032 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564052 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564002 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22564034 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P159148 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P361915 AK079008.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P361915 NM_177665.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P140394 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P107119 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P159148 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02425287 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02425290 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02425286 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02765471 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02711321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22563970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564069 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564044 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564081 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22563966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564048 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564045 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564002 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22563973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564065 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22563978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22563985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564067 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22563975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22563988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22563963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22563991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22563995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22563981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22563992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22564047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22563976 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564074 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564070 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564079 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22563991 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564026 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564006 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564084 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564058 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564049 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22563978 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02458182 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564085 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564067 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564014 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22563985 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564000 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03139592 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22563973 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22563987 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22563997 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564039 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02425287 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564028 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564055 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564069 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03107657 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564075 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564036 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564062 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03107664 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564081 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22563975 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22563981 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22563970 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564044 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564034 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564015 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564003 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22563976 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02473771 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564078 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564025 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02425290 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564065 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564071 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22563995 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03132988 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564012 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564046 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22563980 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564073 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564052 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22563968 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03139582 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564032 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02473766 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02609277 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564029 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564083 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564020 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564057 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564009 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22563966 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564061 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564048 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564041 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564030 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02949243 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02711319 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22563988 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22564064 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10502358 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10502357 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10502356 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10502355 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300023724.mm.1 NM_177665.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300023724.mm.1 NM_177665.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300023724.mm.1 TC0300003005.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 571124 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1410037 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001410037 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2704024 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2704024 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl21474.3.1_109-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1410037 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl21474.3.1_109-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1410037 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2704024 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2704024 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline