Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00625240_m1
          See other CCDC42 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ccdc42
          Gene Name:
          coiled-coil domain containing 42
          Gene Aliases:
          A530001H01Rik
          Chromosome Location:
          Chr.11: 68587037 - 68597954 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00625240_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ccdc42
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_177779.3 NP_808447.2 6 - 7 1057 66
          GenBank mRNA AK079909.1 - 2 - 3 486 66
          BC138437.1 - 2 - 3 484 8861457 66
          BC138438.1 - 2 - 3 484 8861458 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100000876.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ccdc42

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P135113 NM_177779.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1999541 NM_177779.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1999541 AK079909.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 330047 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 714037 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 676957 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 668739 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 220435 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 829962 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 8466 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 429283 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 86511 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P160363 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1999541 NM_177779.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1999541 AK079909.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P135113 NM_177779.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890239 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890270 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890271 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890268 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890253 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890249 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890224 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890237 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890258 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890240 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890243 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890231 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890245 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890264 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890233 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890228 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890266 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890256 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890251 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890267 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890227 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890244 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890247 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890259 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890255 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890235 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890261 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890254 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27890242 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P160363 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P670165 NM_177779.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P670165 AK079909.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P670165 BC138437.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P670165 BC138438.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P131108 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P160363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890182 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890222 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890261 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890253 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890174 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890269 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890189 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890190 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890192 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890211 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27890160 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890210 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890240 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890178 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890309 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09711962 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890235 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890208 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890227 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890172 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890219 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890243 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890169 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890218 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890270 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890253 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890298 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890171 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890244 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890306 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890267 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09742186 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890261 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890264 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890301 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890272 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890268 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09478891 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09711977 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09711978 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09566736 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890308 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890251 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09566738 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890242 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890259 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09255411 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890239 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09742185 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890215 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890293 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890295 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890279 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890222 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09268634 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890158 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890296 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09728098 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890305 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890271 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890266 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890225 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890284 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890162 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890177 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890221 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890217 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890231 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09106819 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890302 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09711964 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890280 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890205 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890258 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890160 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890249 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890286 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09268636 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890214 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890204 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890257 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890174 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890289 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890282 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890291 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890237 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890294 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890269 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890256 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890206 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09572296 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890165 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27890312 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377315 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377318 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377316 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377313 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377312 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377314 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377311 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10377317 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10377310 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100007301.mm.1 NM_177779.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100007301.mm.1 NM_177779.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100007301.mm.1 TC1100000876.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 452778 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5670750 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5670750 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005670750 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2595460 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2595460 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl41390.7.1_57-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5670750 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl41390.7.1_57-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5670750 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2595460 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2595460 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline