Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00651183_g1
          See other 4933436I01RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4933436I01Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4933436I01 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.X: 67919864 - 67921450 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00651183_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4933436I01Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_025763.1 NP_080039.1 1 - 2 181 104
          GenBank mRNA AK016292.1 - 1 - 2 165 104
          AK017084.1 - 1 - 2 181 104
          BC125317.1 - 1 - 2 167 40129832 104
          BC138016.1 - 1 - 2 167 8861035 104

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0X00002366.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 4933436I01Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P187814 BC125317.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P187814 BC138016.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P187814 AK017084.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P187814 NM_025763.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P187814 BC125317.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P187814 BC138016.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P187814 AK017084.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P187814 NM_025763.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 571746 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P122214 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P187814 BC125317.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P187814 BC138016.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P187814 AK017084.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P187814 NM_025763.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P187814 BC125317.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P187814 BC138016.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P187814 AK017084.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P187814 NM_025763.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438434 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438433 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438418 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438415 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438420 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438409 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438421 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438413 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438404 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438410 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438440 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438424 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438436 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438438 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438428 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438402 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438408 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438426 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438407 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438405 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438400 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438442 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438444 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32438431 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P122214 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P187814 BC125317.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P187814 BC138016.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P187814 AK017084.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P187814 NM_025763.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P187814 BC125317.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P187814 BC138016.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P187814 AK017084.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P187814 NM_025763.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P96863 BC125317.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P96863 BC138016.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P96863 AK017084.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P96863 NM_025763.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P96863 AK016292.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P107636 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P122214 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15177735 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15177744 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15177747 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15177713 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15177730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438462 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438453 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438446 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438431 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32438422 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438433 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438443 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438397 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438454 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438400 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438445 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15177720 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15177727 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438427 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438402 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438422 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15177745 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438392 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438439 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438407 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438448 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438423 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15177744 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438399 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14956968 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438428 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438455 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14522191 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438393 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438452 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438395 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438438 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438444 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438434 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438442 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438420 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438431 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438404 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438413 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438446 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438398 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438453 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15177736 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438408 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438440 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438436 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32438405 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10604886 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10604888 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10604887 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1420787_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10604885 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420787_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420787_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66780_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66780_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014696.mm.1 NM_025763.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014696.mm.1 NM_025763.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014696.mm.1 TC0X00002366.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014695.mm.1 NM_025763.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014695.mm.1 NM_025763.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014695.mm.1 TC0X00002366.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014697.mm.1 NM_025763.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014697.mm.1 NM_025763.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014697.mm.1 TC0X00002366.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1420787_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420787_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420787_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420787_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420787_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420787_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 527986 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 870711 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000870711 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2700177 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2700177 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl54194.2.1_30-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 870711 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl54194.2.1_30-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 870711 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2940867 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2700177 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2700177 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2940867 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline