Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00651248_m1
          See other CHAC2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Chac2
          Gene Name:
          ChaC, cation transport regulator 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.11: 30976707 - 30986365 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00651248_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Chac2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026527.3 NP_080803.1 1 - 2 254 141
          GenBank mRNA AK007629.1 - 1 - 2 178 141
          AK010914.1 - 1 - 2 224 141
          AK078993.1 - 1 - 2 240 141
          BC025100.1 - 1 - 2 168 3967723 141
          BY333527.1 - 1 - 2 254 141

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100002451.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Transporter Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Chac2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function
          transferase activity
          transferase activity, transferring acyl groups

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2065567 AK007629.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2065567 AK010914.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2065567 AK021391.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2065567 AK078993.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2065567 BC025100.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2065567 AK007629.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2065567 AK010914.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2065567 AK021391.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2065567 AK078993.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2065567 BC025100.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27681442 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27681422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27681435 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27681429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27681436 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27681443 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27681451 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27681427 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27681455 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27681425 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27681439 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27681432 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27681452 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27681454 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27681446 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27681433 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27681444 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27681424 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27681449 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27681453 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27681438 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P478339 AK007629.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P478339 AK010914.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P478339 AK021391.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P478339 AK078993.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P478339 BC025100.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P115833 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09046417 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09046418 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09291707 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09046420 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09046416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681433 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681449 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681447 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681408 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27681453 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681453 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681409 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681452 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681404 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681444 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681413 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681433 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681443 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681401 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681449 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09229857 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681399 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681432 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681425 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681416 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09291711 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681427 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681420 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681426 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681455 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681407 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09046417 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681436 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681439 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681402 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681418 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681400 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681417 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681411 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681435 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681398 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681405 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681412 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09442486 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681408 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09372645 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681421 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27681429 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384959 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384957 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384958 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10384960 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1419074_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10384956 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419074_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1419074_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68044_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68044_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100022856.mm.1 NM_026527.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100022856.mm.1 TC1100002451.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100022855.mm.1 NM_026527.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100022855.mm.1 TC1100002451.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100022857.mm.1 NM_026527.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100022857.mm.1 TC1100002451.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1419074_at - -
          Mouse Expression Set 430 1419074_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419074_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1419074_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419074_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1419074_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 921146 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 60725 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 60725 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000060725 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2615920 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2615920 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl40399.3_141-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 60725 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl40399.3_141-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 60725 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2615920 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2615920 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline