Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00652225_s1
          See other VMN1R53 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn1r53
          Gene Name:
          vomeronasal 1 receptor 53
          Gene Aliases:
          V1rb3, VN5
          Chromosome Location:
          Chr.6: 90223317 - 90224438 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00652225_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn1r53
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053226.2 NP_444456.2 1 656 138
          GenBank mRNA BC125605.1 - 1 656 40130120 138
          BC132002.1 - 1 656 40130279 138

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vmn1r53

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of chemical stimulus
          response to pheromone
          signal transducer activity
          receptor activity
          G-protein coupled receptor activity
          pheromone receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P323642 NM_053226.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P323642 BC125605.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P323642 BC132002.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P323642 NM_053226.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P323642 BC125605.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P323642 BC132002.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P323642 NM_053226.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P323642 BC125605.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P323642 BC132002.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P323642 NM_053226.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P323642 BC125605.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P323642 BC132002.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P323642 NM_053226.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P323642 BC125605.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P323642 BC132002.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P323642 NM_053226.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P323642 BC125605.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P323642 BC132002.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24631310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24631309 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24631304 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24631302 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24631283 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24631297 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24631311 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24631301 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24631315 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24631299 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24631312 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24631298 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24631307 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24631284 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24631288 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24631305 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P323642 NM_053226.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P323642 BC125605.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P323642 BC132002.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P323642 NM_053226.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P323642 BC125605.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P323642 BC132002.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P130494 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05759585 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05716775 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05759586 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05113471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24631309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24631298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24631297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24631288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24631304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24631315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24631284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24631311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24631283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24631302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24631307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24631312 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24631282 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24631302 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05716775 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24631297 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24631310 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05629511 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24631301 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24631307 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05716774 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24631298 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05436452 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24631305 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05113471 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24631311 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24631309 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24631304 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P04999342 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P04999340 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05716782 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24631315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05716783 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24631312 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10546243 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1450599_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10546242 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450599_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450599_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 113853_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 113853_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600021062.mm.1 TC0600002710.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600021062.mm.1 NM_053226.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600021062.mm.1 NM_053226.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1450599_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450599_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450599_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450599_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450599_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450599_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 737630 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 130021 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000130021 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2486080 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2486080 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl28697.1.1_186-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 130021 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl28697.1.1_186-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 130021 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2486080 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2486080 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0