Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00652790_s1
          See other VMN1R214 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn1r214
          Gene Name:
          vomeronasal 1 receptor 214
          Gene Aliases:
          V1rh5
          Chromosome Location:
          Chr.13: 23030577 - 23035441 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00652790_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn1r214
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_134214.1 NP_598975.1 1 946 141
          GenBank mRNA BC145835.1 - 1 990 40131138 141

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vmn1r214

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          hematopoietic progenitor cell differentiation
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          response to pheromone
          pheromone binding
          pheromone receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P126877 NM_134214.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P126877 NM_134214.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P437576 NM_134214.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P437576 BC145835.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879560 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879590 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879580 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879555 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879563 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879549 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879589 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879567 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879551 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879562 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879569 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879550 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879584 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879554 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879582 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879586 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879588 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P437576 NM_134214.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P437576 BC145835.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10775580 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10579410 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10774342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879614 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879609 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879554 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879601 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879584 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879590 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879613 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879615 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879603 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879592 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879560 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879630 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879588 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879562 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879580 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10775580 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10938801 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879583 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879555 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879594 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879613 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879554 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879615 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10549328 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879563 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10774348 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879606 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879589 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879551 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879612 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879569 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879586 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10938799 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879560 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879611 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879597 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879582 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879571 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879601 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879557 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879616 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879609 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879584 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10995324 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879593 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879598 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879588 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10696715 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879592 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10913377 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879547 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879595 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879603 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879567 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10841923 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879614 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10404011 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10403989 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10403988 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10404010 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300001319.mm.1 TC1300000223.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300001321.mm.1 TC1300000223.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300001320.mm.1 NM_134214.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300001320.mm.1 NM_134214.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1300001320.mm.1 TC1300000223.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 632787 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5720601 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5720601 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 106370632 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005720601 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1229904 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1226715 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1229904 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0171248.1_282-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_21955273-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5720601 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 106370632 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0171248.1_282-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 106370632 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5720601 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1229904 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1229904 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline