Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00652967_m1
          See other ACOT3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Acot3
          Gene Name:
          acyl-CoA thioesterase 3
          Gene Aliases:
          AW108394, PTE-Ia, Pte2a
          Chromosome Location:
          Chr.12: 84051997 - 84060400 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00652967_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Acot3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_134246.3 NP_599007.1 3 - 4 1448 112
          GenBank mRNA AY563097.1 - 3 - 4 1451 112
          AY563098.1 - 3 - 4 708 112
          BC138741.1 - 2 - 3 1047 8861763 112
          BC138743.1 - 2 - 3 1048 8861765 112

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1200000800.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Acot3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          esterase hydrolase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          very long-chain fatty acid metabolic process
          long-chain fatty acid metabolic process
          acyl-CoA metabolic process
          saturated monocarboxylic acid metabolic process
          unsaturated monocarboxylic acid metabolic process
          palmitoyl-CoA hydrolase activity
          hydrolase activity
          thiolester hydrolase activity
          acyl-CoA hydrolase activity
          carboxylic ester hydrolase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28596104 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2069907 AY563098.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2069907 BC138741.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2069907 BC138743.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2069907 NM_134246.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2069907 AY563097.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038347 AY563098.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038347 NM_134246.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2038347 AY563097.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 69004 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 914495 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 888822 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 109614 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2069907 AY563098.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2069907 BC138741.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2069907 BC138743.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2069907 NM_134246.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2069907 AY563097.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2038347 AY563098.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2038347 NM_134246.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2038347 AY563097.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P420489 AY563098.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P420489 BC138741.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P420489 BC138743.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P420489 NM_134246.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P420489 AY563097.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596085 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596092 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596096 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596086 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596077 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596075 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596103 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596074 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596109 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596100 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596102 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596098 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596099 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596111 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596091 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596090 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596113 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596083 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596081 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596104 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596087 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596078 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596094 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596084 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596101 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596093 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28596097 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P02565183 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07689537 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P07689524 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P420489 AY563098.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P420489 BC138741.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P420489 BC138743.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P420489 NM_134246.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P420489 AY563097.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P115253 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P07689537 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P02565183 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09745678 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09745679 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09745673 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09745674 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10259777 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10259776 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09745675 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P28596104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596159 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596094 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596112 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596065 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596096 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596100 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596109 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596137 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596098 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596190 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596185 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596062 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596057 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596059 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596141 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28596130 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596148 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10302164 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596093 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596128 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10302151 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596123 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596087 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09949873 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596100 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596145 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596098 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10346733 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596078 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596074 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09745675 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596114 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596137 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596092 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596097 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596133 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596080 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596131 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596120 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596109 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596083 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10302146 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596118 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596072 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596082 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596081 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596141 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596146 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596071 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596070 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596112 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596094 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596117 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596084 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596069 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596126 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10302154 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596085 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596147 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596090 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10214371 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596124 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596073 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596102 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596101 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10259777 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09817746 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28596130 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10397160 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10397162 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10397161 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10397163 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10397165 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10397159 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10397164 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422925_PM_s_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10397158 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422925_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422925_PM_s_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 171281_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 171281_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005694.mm.1 NM_134246.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005694.mm.1 NM_134246.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005694.mm.1 TC1200000800.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005693.mm.1 NM_134246.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005693.mm.1 NM_134246.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005693.mm.1 TC1200000800.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005697.mm.1 NM_134246.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005697.mm.1 NM_134246.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005697.mm.1 TC1200000800.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005695.mm.1 NM_134246.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005695.mm.1 NM_134246.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005695.mm.1 TC1200000800.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005696.mm.1 NM_134246.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005696.mm.1 NM_134246.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005696.mm.1 TC1200000800.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005698.mm.1 NM_134246.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005698.mm.1 NM_134246.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005698.mm.1 TC1200000800.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005699.mm.1 NM_134246.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005699.mm.1 NM_134246.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200005699.mm.1 TC1200000800.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1422925_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422925_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422925_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422925_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422925_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422925_PM_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 733471 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 130494 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 130494 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000130494 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2644827 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2644827 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0171281.4_22-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 130494 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0171281.4_22-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 130494 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2644827 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2644827 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline