Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00653010_m1
          See other DEFB7 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Defb7
          Gene Name:
          defensin beta 7
          Gene Aliases:
          BD-7, Defb15
          Chromosome Location:
          Chr.8: 19495097 - 19497775 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00653010_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Defb7
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_139220.1 NP_631966.1 1 - 2 67 93
          GenBank mRNA AJ298147.1 - 1 - 2 67 93

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0800000189.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Defb7

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          antimicrobial response protein defense/immunity protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          defense response
          biological_process
          defense response to bacterium
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P341543 NM_139220.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P341543 AJ298147.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P341543 NM_139220.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P341543 AJ298147.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 463595 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 628490 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P122651 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P341543 NM_139220.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P341543 AJ298147.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P341543 NM_139220.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P341543 AJ298147.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25703634 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25703632 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25703630 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25703643 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P122651 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P341543 NM_139220.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P341543 AJ298147.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P341543 NM_139220.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P341543 AJ298147.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P139810 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P122651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25703684 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25703651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25703641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25703644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25703634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25703632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25703668 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703634 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703630 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703632 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703662 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703644 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07327771 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703646 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703668 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07151992 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703636 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703649 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703653 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25703651 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07121455 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10570628 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10570629 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1427774_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10570627 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427774_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427774_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 246080_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 246080_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001627.mm.1 NM_139220.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001627.mm.1 NM_139220.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001627.mm.1 TC0800000189.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001625.mm.1 NM_139220.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001625.mm.1 NM_139220.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001625.mm.1 TC0800000189.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001626.mm.1 NM_139220.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001626.mm.1 NM_139220.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001626.mm.1 TC0800000189.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1427774_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427774_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427774_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427774_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427774_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427774_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 860026 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 7040600 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0007040600 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2693059 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2693059 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl34015.2.1_1-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 7040600 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl34015.2.1_1-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 7040600 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2693059 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2693059 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl34015.2.1_1-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline