Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00653062_m1
          See other OAS1E GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Oas1e
          Gene Name:
          2'-5' oligoadenylate synthetase 1E
          Gene Aliases:
          C87484, oasl7
          Chromosome Location:
          Chr.5: 120786312 - 120795530 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00653062_m1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Oas1e
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_145210.2 NP_660211.2 5 - 6 1090 108
          GenBank mRNA AB067531.1 - 5 - 6 1064 108
          AK087823.1 - 5 - 6 1090 108
          AY055831.1 - 5 - 6 1063 108
          BC053721.1 - 5 - 6 1087 30053184 108
          BC094918.1 - 5 - 6 1080 30050168 108
          BC108956.1 - 5 - 6 1086 40046020 108
          DV662831.1 - 1 - 2 123 108

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0500003177.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Oas1e

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          nucleotidyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          2'-5'-oligoadenylate synthetase activity
          double-stranded RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134030 DV662831.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134030 BC094918.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134030 AY055831.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134030 BC053721.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134030 NM_145210.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134030 DV662831.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134030 BC094918.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134030 AY055831.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134030 BC053721.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134030 NM_145210.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 405917 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 598838 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 194514 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 816862 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 945902 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 455 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P159366 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134030 DV662831.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134030 BC094918.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134030 AY055831.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134030 BC053721.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134030 NM_145210.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134030 DV662831.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134030 BC094918.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134030 AY055831.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134030 BC053721.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134030 NM_145210.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24040886 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24040874 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24040865 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24040891 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24040904 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24040910 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24040872 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24040889 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24040875 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P05720112 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P159366 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134030 DV662831.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134030 BC094918.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134030 AY055831.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134030 BC053721.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134030 NM_145210.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134030 DV662831.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134030 BC094918.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134030 AY055831.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134030 BC053721.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134030 NM_145210.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P159366 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04816760 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04816762 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P04816761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040844 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24040910 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24040841 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04104950 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04208169 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24040875 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04816760 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24040858 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04572963 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04348435 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24040872 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24040838 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24040851 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24040910 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04572964 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04188214 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04816762 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24040866 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04505356 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04696116 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04208163 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24040874 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04816761 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24040908 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24040855 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24040848 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24040846 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24040842 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04319771 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24040891 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10533235 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10533233 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10533232 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10533236 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10533230 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10533231 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10533234 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1424536_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10533229 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424536_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424536_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 231699_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 231699_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500028230.mm.1 TC0500003177.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500028230.mm.1 NM_145210.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500028230.mm.1 NM_145210.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500028228.mm.1 TC0500003177.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500028228.mm.1 NM_145210.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500028228.mm.1 NM_145210.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500028227.mm.1 TC0500003177.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500028227.mm.1 NM_145210.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500028227.mm.1 NM_145210.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500028231.mm.1 TC0500003177.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500028231.mm.1 NM_145210.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500028231.mm.1 NM_145210.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500028229.mm.1 TC0500003177.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500028229.mm.1 NM_145210.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500028229.mm.1 NM_145210.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500028226.mm.1 TC0500003177.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500028226.mm.1 NM_145210.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500028226.mm.1 NM_145210.2 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1416847_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1424536_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1424536_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416847_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416847_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416847_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424536_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424536_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424536_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424536_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 430347 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000430347 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1228312 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1228312 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl26109.6.1_234-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 430347 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl26109.6.1_234-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 430347 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1228312 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1228312 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline