Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00653781_s1
          See other OLFR482 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr482
          Gene Name:
          olfactory receptor 482
          Gene Aliases:
          MOR204-14
          Chromosome Location:
          Chr.7: 108094597 - 108095568 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00653781_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr482
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146733.1 NP_666944.1 1 552 120

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr482

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          response to stimulus
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2006447 NM_146733.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P167931 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2006447 NM_146733.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P410804 NM_146733.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402300 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402322 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402333 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402326 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402264 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402308 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402312 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402306 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402299 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402298 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402330 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402291 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402318 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402286 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402302 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402335 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402296 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402289 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402329 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402287 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402278 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402294 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402325 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402332 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402309 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402301 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402314 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402282 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402288 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402319 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402323 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402303 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402320 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P167931 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P410804 NM_146733.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P124050 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P167931 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06604324 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06208793 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06442061 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05955971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402245 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402232 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402329 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402309 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402298 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402256 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402298 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402259 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402257 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402254 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402289 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402306 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06442053 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402300 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402260 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402251 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402299 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402296 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402258 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402286 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06442055 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402278 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402294 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402255 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402263 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402288 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402252 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05905205 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402302 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566675 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10566674 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 534893 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1660368 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001660368 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1223283 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1223283 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl8833.1.1_25-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1660368 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl8833.1.1_25-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1660368 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1223283 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1223283 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline