Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00653795_s1
          See other OLFR491 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr491
          Gene Name:
          olfactory receptor 491
          Gene Aliases:
          MOR204-11
          Chromosome Location:
          Chr.7: 108316896 - 108317828 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00653795_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr491
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146736.1 NP_666947.1 1 281 122

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr491

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          response to stimulus
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2137541 NM_146736.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P125496 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2137541 NM_146736.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P504294 NM_146736.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402962 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402991 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402955 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403001 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402957 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402989 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402953 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402987 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402994 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402967 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402996 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402970 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402964 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402951 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402983 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402946 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402948 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402997 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402950 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402985 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402999 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402961 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402956 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402978 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402984 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402980 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402966 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402977 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402982 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402973 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402974 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402971 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402975 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402972 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402963 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25402993 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P125496 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P504294 NM_146736.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P109253 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P125496 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06472345 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06472371 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06472339 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06472350 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06472349 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06472362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403031 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403049 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403061 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403007 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403060 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403045 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403056 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403058 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403033 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403050 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25402975 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402971 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402996 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402935 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402945 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402938 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402951 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403003 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402977 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402985 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402983 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402948 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402932 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402961 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402982 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402978 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402943 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06528913 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402963 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05891541 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402929 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402975 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402940 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402997 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402950 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402972 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402974 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402968 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402967 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402987 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402994 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402962 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402930 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402939 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402993 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402973 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402957 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403007 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402999 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402964 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402989 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402991 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402956 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403005 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402934 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402955 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402970 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402953 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05972522 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06528911 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402946 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402980 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25402984 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10556138 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10556137 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700013274.mm.1 NM_146736.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700013274.mm.1 NM_146736.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700013274.mm.1 TC0700001593.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 788864 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4010364 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 105670088 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4010364 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004010364 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2665697 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1216010 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2665697 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_22129372-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl9355.1.1_223-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 105670088 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4010364 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl9355.1.1_223-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 105670088 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4010364 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2665697 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2665697 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1216010 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2841061 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline