Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00653827_s1
          See other OLFR502 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr502
          Gene Name:
          olfactory receptor 502
          Gene Aliases:
          MOR204-8
          Chromosome Location:
          Chr.7: 108523004 - 108523948 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00653827_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr502
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146739.1 NP_666950.1 1 622 119
          GenBank mRNA BC119235.1 - 1 641 8733984 119
          BC120678.1 - 1 641 40129601 119

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr502

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          response to stimulus
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1957782 NM_146739.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1957782 BC119235.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1957782 BC120678.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 925908 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P124617 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1957782 NM_146739.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1957782 BC119235.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1957782 BC120678.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P210270 NM_146739.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P210270 BC119235.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P210270 BC120678.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403654 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403666 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403680 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403660 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403673 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403677 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403695 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403682 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403659 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403675 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403656 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403672 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403679 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403678 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403683 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403655 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403699 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403667 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403690 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403684 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25403658 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P124617 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P210270 NM_146739.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P210270 BC119235.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P210270 BC120678.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P115961 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P106883 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P124617 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06577835 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06058981 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05898838 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06401819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403654 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403672 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403625 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403683 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403675 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403646 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25403655 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403679 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403675 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403673 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403659 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403684 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403643 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403695 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403667 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403677 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403707 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403635 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403653 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403699 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403655 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403652 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403638 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403683 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403654 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403672 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403708 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403689 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403682 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403641 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403666 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403646 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403649 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403656 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403658 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403660 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25403637 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566693 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10566692 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700033546.mm.1 TC0700004056.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 462054 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2640440 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2640440 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002640440 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1236776 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1236776 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl30844.6.30_8-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2640440 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl30844.6.30_8-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2640440 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1236776 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1236776 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline