Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00653884_sH
          See other OLFR1408 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1408
          Gene Name:
          olfactory receptor 1408
          Gene Aliases:
          MOR267-4
          Chromosome Location:
          Chr.1: 173130283 - 173131215 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00653884_sH
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1408
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146764.1 NP_666975.1 1 552 115
          GenBank mRNA BC119111.1 - 1 573 8733860 115
          BC120665.1 - 1 573 40129588 115

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1408

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2164683 BC119111.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2164683 BC120665.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2164683 NM_146764.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P163536 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2164683 BC119111.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2164683 BC120665.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2164683 NM_146764.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P131635 BC119111.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P131635 BC120665.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P131635 NM_146764.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836450 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836413 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836445 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836409 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836414 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836425 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836433 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836439 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836449 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836411 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836424 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836440 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836426 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836431 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836441 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836451 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836437 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836415 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836419 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836448 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836446 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836435 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836418 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836443 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836416 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836423 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P163536 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P131635 BC119111.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P131635 BC120665.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P131635 NM_146764.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P116727 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P114812 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P163536 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00875440 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00875407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836442 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836446 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836449 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836453 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836464 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836407 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836461 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836437 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00875407 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836403 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836443 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00292581 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00303441 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836414 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836423 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836453 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00303438 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00875436 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836435 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836421 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836401 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00303432 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836459 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836433 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836424 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836419 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836440 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836460 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00303435 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00802766 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836416 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836415 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836409 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836413 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836431 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836398 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00802768 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836454 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836411 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00193702 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836455 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836466 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836389 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836456 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836386 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836450 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836405 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836464 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836388 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836439 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00802760 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00875425 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10360335 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10360337 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10360336 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10360334 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100029392.mm.1 NM_146764.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100029392.mm.1 NM_146764.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100029392.mm.1 TC0100003582.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 417879 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4200338 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4200338 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004200338 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2775965 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2775965 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258759.1_230-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4200338 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258759.1_230-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4200338 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2812700 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2775965 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2812700 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline