Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00653888_s1
          See other OLFR1109 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1109
          Gene Name:
          olfactory receptor 1109
          Gene Aliases:
          MOR172-5
          Chromosome Location:
          Chr.2: 87092457 - 87093395 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00653888_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1109
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146766.2 NP_666977.2 1 60 156

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1109

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P248008 NM_146766.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P248008 NM_146766.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P103829 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P248008 NM_146766.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P248008 NM_146766.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P248008 NM_146766.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P248008 NM_146766.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P103829 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P248008 NM_146766.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P248008 NM_146766.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P108580 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P103829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21404765 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404776 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01337940 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404778 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404767 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404750 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404777 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404753 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404741 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01748467 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01817901 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01337955 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404723 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404724 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404771 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01337943 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01886325 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404765 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404728 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404731 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404774 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404772 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404770 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01337934 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404758 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404759 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404755 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404783 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404775 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404745 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404727 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404764 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404762 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404769 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404730 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404787 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404749 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404751 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404756 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404754 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404793 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404791 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21404734 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484659 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484658 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033838.mm.1 NM_146766.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033838.mm.1 NM_146766.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033838.mm.1 TC0200003970.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3520156 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3520156 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 106110373 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003520156 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2772963 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1259718 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2772963 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_22129314-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl4319.1.1_23-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3520156 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 106110373 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl4319.1.1_23-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3520156 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 106110373 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2772963 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2772963 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline