Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00653919_s1
          See other OLFR472 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr472
          Gene Name:
          olfactory receptor 472
          Gene Aliases:
          MOR204-5
          Chromosome Location:
          Chr.7: 107901558 - 107903703 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00653919_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr472
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146774.1 NP_666985.1 1 449 142
          GenBank mRNA BC138079.1 - 1 541 8861098 142
          BC145756.1 - 1 541 40131059 142

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr472

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          response to stimulus
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2151298 NM_146774.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2151298 BC138079.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2151298 BC145756.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2151298 NM_146774.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2151298 BC138079.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2151298 BC145756.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P228182 NM_146774.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P228182 BC138079.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P228182 BC145756.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25401601 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25401638 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25401607 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25401598 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25401617 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25401611 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25401625 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25401635 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25401619 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25401631 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25401597 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25401612 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25401613 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25401620 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25401600 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25401641 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25401628 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25401615 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25401624 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25401627 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25401643 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25401629 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25401633 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P228182 NM_146774.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P228182 BC138079.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P228182 BC145756.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06118990 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06118967 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06398279 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06118991 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06118981 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06118983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401594 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401590 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401596 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401613 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401612 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401646 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401619 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25401617 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401594 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401646 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401611 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401596 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401588 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06118991 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401638 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401627 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401590 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401612 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401620 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401633 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401629 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401615 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401641 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401600 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401617 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401635 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401621 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401613 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401625 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401597 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401628 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401591 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401593 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401645 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06389399 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401632 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401598 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401601 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401619 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401643 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401624 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401647 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401607 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25401649 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10556116 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10556115 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700013259.mm.1 TC0700001585.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 591718 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2650427 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2650427 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002650427 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2763304 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2763304 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258770.1_224-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2650427 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258770.1_224-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2650427 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2763304 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2763304 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline