Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00653969_s1
          See other OLFR914 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr914
          Gene Name:
          olfactory receptor 914
          Gene Aliases:
          MOR165-7
          Chromosome Location:
          Chr.9: 38605129 - 38607417 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00653969_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr914
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146786.2 NP_666997.2 1 846 142

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr914

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P471292 NM_146786.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P471292 NM_146786.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P152196 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P116111 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P100132 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P471292 NM_146786.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P471292 NM_146786.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P471292 NM_146786.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P471292 NM_146786.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P313432 NM_146786.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435370 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435398 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435366 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435401 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435373 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435384 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435344 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435393 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435368 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435349 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435391 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435377 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435358 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435360 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435347 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435353 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435380 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435399 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435395 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435365 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435385 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435383 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435386 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435357 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435345 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435362 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435346 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435375 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435364 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435367 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435342 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435390 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435352 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26435379 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P152196 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P116111 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P100132 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P313432 NM_146786.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P471292 NM_146786.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P471292 NM_146786.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P128449 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P152196 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P116111 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P100132 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07932083 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07932074 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07932101 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07932084 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07932070 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07932092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26435353 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435338 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435375 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435373 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435391 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435346 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435402 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435377 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435395 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435345 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435324 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435326 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07932092 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435336 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435398 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435354 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435364 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435332 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435382 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435334 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435393 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435328 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435401 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435340 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435366 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435358 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435353 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435370 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435368 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435357 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435404 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435323 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435367 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435342 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435362 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435399 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435352 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435379 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435349 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435405 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07872126 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435333 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435390 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435344 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435384 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435331 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435360 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435329 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07987983 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26435386 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10584434 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10584433 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900002817.mm.1 NM_146786.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900002817.mm.1 NM_146786.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900002817.mm.1 TC0900000411.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 464287 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 780739 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 780739 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000780739 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2655990 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2655990 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl37087.1.1_78-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 780739 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl37087.1.1_78-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 780739 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2655997 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2655997 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline