Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00653989_s1
          See other OLFR1246 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1246
          Gene Name:
          olfactory receptor 1246
          Gene Aliases:
          MOR2319
          Chromosome Location:
          Chr.2: 89590069 - 89591146 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00653989_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1246
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146792.2 NP_667003.2 1 285 85
          GenBank mRNA BC138403.1 - 1 285 8861423 85
          BC138404.1 - 1 285 8861424 85

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1246

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2086550 BC138404.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2086550 BC138403.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2086550 NM_146792.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P132879 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2086550 BC138404.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2086550 BC138403.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2086550 NM_146792.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P438880 NM_146792.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P132879 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P438880 NM_146792.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P140816 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P132879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414224 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414190 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414188 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21414219 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414253 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414202 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414222 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414235 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414241 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01934556 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414249 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414205 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414229 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414224 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414227 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414244 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414208 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414240 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414197 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414251 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414212 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414215 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414210 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414207 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01934558 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414250 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414221 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414238 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414200 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414216 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414219 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01934560 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414209 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414218 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414199 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01486741 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21414233 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484833 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484832 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034074.mm.1 NM_146792.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034074.mm.1 NM_146792.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034074.mm.1 TC0200004064.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034076.mm.1 NM_146792.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034076.mm.1 NM_146792.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034076.mm.1 TC0200004064.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034075.mm.1 NM_146792.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034075.mm.1 NM_146792.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034075.mm.1 TC0200004064.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 582214 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6650142 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006650142 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2771395 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2771395 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl4273.1.1_68-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6650142 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl4273.1.1_68-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6650142 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_3001871 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2771395 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_3001871 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline