Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00654036_s1
          See other OLFR905 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr905
          Gene Name:
          olfactory receptor 905
          Gene Aliases:
          MOR167-1
          Chromosome Location:
          Chr.9: 38472749 - 38473681 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00654036_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr905
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146804.2 NP_667015.2 1 130 90
          GenBank mRNA BC150476.1 - 1 134 40134740 90

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr905

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2186778 BC150476.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2186778 BC150476.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P502624 NM_146804.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434808 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434850 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434820 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434845 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434815 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434817 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434824 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434806 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434860 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434828 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434837 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434831 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434810 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434818 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434842 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434814 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434839 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434803 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434807 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434859 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434825 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434848 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434813 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434843 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434830 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434805 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434846 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434841 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434827 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434857 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434811 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434822 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434819 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434853 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434812 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434834 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26434838 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P502624 NM_146804.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120750 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07682246 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07797033 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07797032 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07682241 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08053447 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26434864 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434848 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434864 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434831 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434811 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434835 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434827 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434840 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07617086 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434850 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434815 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07840578 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434845 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434870 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434813 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434841 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434830 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07682247 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434837 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434803 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434838 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434876 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434805 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434868 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434818 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434842 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434820 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434817 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434812 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434814 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434867 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434874 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434857 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434806 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434808 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434839 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434822 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434810 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434843 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434861 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434873 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434846 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434824 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434869 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434816 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26434863 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10592372 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10584417 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10592371 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10584416 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900002803.mm.1 NM_146804.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900002803.mm.1 NM_146804.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900002803.mm.1 TC0900000402.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 385553 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2810014 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2936024 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2936024 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline