Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00654431_s1
          See other OLFR103 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr103
          Gene Name:
          olfactory receptor 103
          Gene Aliases:
          MOR250-3, MOR250-8_p
          Chromosome Location:
          Chr.17: 37336289 - 37339678 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00654431_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Olfr103
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146833.1 NP_667044.1 1 446 83

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr103

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P508474 NM_146833.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P508474 NM_146833.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P154832 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P508474 NM_146833.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P508474 NM_146833.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P508474 NM_146833.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P508474 NM_146833.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31168352 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31168368 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31168355 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31168365 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31168330 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31168361 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31168328 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31168335 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31168345 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31168337 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31168357 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31168351 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31168343 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31168354 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31168332 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31168360 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31168369 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31168327 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31168348 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31168350 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31168363 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31168359 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P154832 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P508474 NM_146833.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P508474 NM_146833.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P123347 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P154832 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13118801 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13118812 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13333963 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13118820 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13118813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168354 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168325 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31168361 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168346 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13118825 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168350 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168352 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168357 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168343 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168324 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168351 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168361 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168340 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168368 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13118799 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168323 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168337 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168333 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13118803 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168326 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168360 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168332 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168320 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168355 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168369 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168348 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13369138 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168328 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168325 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168335 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168365 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168342 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168354 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31168330 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10450879 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10450878 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 615739 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5360722 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005360722 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1244967 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1244967 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl7851.1.1_50-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5360722 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl7851.1.1_50-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5360722 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2992058 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1244967 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2992058 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1244967 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl7851.1.1_50-S - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline