Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00654667_s1
          See other OLFR1213 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1213
          Gene Name:
          olfactory receptor 1213
          Gene Aliases:
          MOR233-7
          Chromosome Location:
          Chr.2: 88972954 - 88980267 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00654667_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1213
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146898.2 NP_667109.2 3 609 72

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1213

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2064891 NM_146898.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 408535 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P148207 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2064891 NM_146898.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P232727 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P148207 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P232727 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P106316 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P103556 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138450 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P148207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21411936 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01569970 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411933 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411985 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411991 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411969 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02096190 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411981 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411970 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411958 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411972 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01569955 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01479609 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01569935 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411988 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411950 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01924486 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411989 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411928 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411979 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411983 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411955 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411977 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411931 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01589984 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411987 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411962 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01569958 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411963 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411934 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01569968 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411926 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411964 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411967 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411925 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411990 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411936 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01569946 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01569952 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01569938 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411971 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411938 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411976 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21411951 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484772 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484771 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033983.mm.1 NM_146898.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033983.mm.1 NM_146898.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033983.mm.1 TC0200004033.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033984.mm.1 NM_146898.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033984.mm.1 NM_146898.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033984.mm.1 TC0200004033.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 680956 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2690113 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2690113 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002690113 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1233473 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1233473 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl19029.3_556-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2690113 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl19029.3_556-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2690113 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1233473 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1233473 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline